SLAAV255F
Unidad de filtración Millex®-AA (estéril) con venteo
pore size 0.8 μm, diam. 25 mm, mixed cellulose esters (MCE) membrane, hydrophilic, medical device
Sinónimos:
filtro de jeringa de ésteres mezclados de celulosa
About This Item
Productos recomendados
material
PVC housing
mixed cellulose esters (MCE) membrane
Quality Level
sterility
sterile; ethylene oxide treated
product line
Millex®
feature
CE compliant
holdup volume≤ 0.1 mL
hydrophilic
FDA registered
medical device
manufacturer/tradename
Millex®
parameter
≥450 mL/min flow rate at 30 psi
3.1 bar max. inlet pressure (45 psi)
45 °C max. temp.
diam.
25 mm
filtration area
4 cm2
housing diam.
29 mm
inlet to outlet H
25 mm
volume
100 mL
pore size
0.8 μm pore size
fitting
female Luer-Lok® inlet (vented)
male Luer outlet slip
shipped in
ambient
Categorías relacionadas
General description
Application
Features and Benefits
- Eliminar partículas, precipitados y polvos no disueltos mayores de 0,8 μm
- Los beneficios clínicos abarcan la eliminación de microorganismos, partículas, precipitados y polvos no disueltos de tamaño superior al tamaño nominal de poro de la membrana en disoluciones para uso clínico.
- Un solo uso, apirógeno y atóxico
- Consiste en una membrana de filtración hidrófila de 0,8 μm precintada en una carcasa de cloruro de polivinilo (PVC)
- Un filtro hidrófobo de 0,2 μm en la parte superior evita el bloqueo por aire al ventilar automáticamente el aire introducido desde arriba
- Marcado CE y registrado por la FDA
Other Notes
Legal Information
related product
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3