Key Documents
SCR137
Sigma-Aldrich
Colagenasa de origen no animal, Tipo B
Animal Free Collagenase, Type B, is designed to have collagenase and secondary proteases similar to Types II collagenase.
Sinónimos:
MMP, Matrix metalloprotease
About This Item
UNSPSC Code:
12352204
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.54
Quality Level
caseinase activity
≥300 caseinase units/mg
clostripain activity
≤5.0 clostripain units/mg
collagenase activity
≥15,000 U/vial
trypsin activity
≤0.5 trypsin units/mg
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
shipped in
wet ice
General description
Las colagenasas crudas se utilizan mucho en procedimientos enzimáticos de aislamiento de células primarias y disociación tisular. La mayoría de los investigadores emplean o bien preparaciones de colagenasa cruda como los tipos I, II, III y IV o bien colagenasa purificada mediante cromatografía. La colagenasa tipo B sin componentes de origen animal de EMD Millipore se prepara y purifica a partir de cultivos en un medio totalmente desprovisto de componentes de origen animal y está diseñada para aplicaciones de bioprocesamiento en las que debe evitarse la introducción de patógenos de origen animal, como la EEB, las EET y otros virus de mamíferos.
Origen del producto: Aislada y purificada de cultivos de Clostridium histolyticum desprovistos de reactivos de origen animal.
Este producto se fabrica en un entorno con certificación ISO9001:2008.
Application
Categoría de investigación
Investigación en células madre
La colagenasa de tipo B sin componentes de origen animal está diseñada para disponer de colagenasa y proteasas secundarias similares a la colagenasa de tipo II.
La colagenasa tipo B sin componentes de origen animal está diseñada para disponer de colagenasa y proteasas secundarias similares a la colagenasa de tipo II.
Subcategoría de investigación
Enzimas y bioquímica
Physical form
El producto se diafiltra con agua, se filtra a través de una membrana de 0,22 micras y se liofiliza en viales.
Storage and Stability
Conservar a 2-8°C. Deben realizarse más diluciones en el tampón o el medio adecuados a los que se hayan añadido las proteínas, como DMEM/ seroalbúmina humana al 1 % o equivalente.
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c