SCC367
3dGRO Colon Rectum Intestinal Organoids, Age 23 (Prep ht-208-CR-CR)
About This Item
Productos recomendados
envase
vial of >1500 viable organoids cells
Nivel de calidad
fabricante / nombre comercial
Millipore
modo de crecimiento
N/A
técnicas
cell culture | mammalian: suitable
Condiciones de envío
liquid nitrogen
temp. de almacenamiento
−196°C
Aplicación
- Viability: >1500 viable organoids/vial
- Organoid Growth: Pass
- Cells are tested negative for infectious diseases by a Human Essential CLEAR panel by Charles River Animal Diagnostic Services.
- Mycoplasma Contamination: Negative
- STR Profile: Pass
We are now offering a comprehensive biobank of highly characterized tissue-derived human gastrointestinal organoids from normal and diseased patients. The intestinal organoid biobank contains over 50 highly characterized intestinal organoids from both normal and diseased patients derived from multiple regions of the digestive systems including small intestine (duodenum, ileum), stomach, rectum and colon.
Cell Line Characteristics
- Sex: Male
- Age: 23 Years
- Organ: Colon Rectum
- Disease: Crohns
Características y beneficios
Almacenamiento y estabilidad
Otras notas
3dGRO organoids were derived utilizing HUB Organoid Technology.
The purchaser of this product shall agree to HUB′s terms of use, which shall be separately acknowledged and accepted by such purchaser, prior to transfer of this product to purchaser.
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Contenido relacionado
El cribado satisfactorio para el descubrimiento de compuestos candidatos y dianas farmacológicas requiere reactivos y suministros de gran rendimiento, probados y adecuados para el proceso. Encuentre las herramientas adecuadas para sus procesos de CRO, farmacéuticos o biotecnológicos destinadas al cribado de moléculas pequeñas y productos biológicos, así como para sólidos análisis de inmunogenicidad destinados a garantizar la seguridad terapéutica.
El cribado satisfactorio para el descubrimiento de compuestos candidatos y dianas farmacológicas requiere reactivos y suministros de gran rendimiento, probados y adecuados para el proceso. Encuentre las herramientas adecuadas para sus procesos de CRO, farmacéuticos o biotecnológicos destinadas al cribado de moléculas pequeñas y productos biológicos, así como para sólidos análisis de inmunogenicidad destinados a garantizar la seguridad terapéutica.
El cribado satisfactorio para el descubrimiento de compuestos candidatos y dianas farmacológicas requiere reactivos y suministros de gran rendimiento, probados y adecuados para el proceso. Encuentre las herramientas adecuadas para sus procesos de CRO, farmacéuticos o biotecnológicos destinadas al cribado de moléculas pequeñas y productos biológicos, así como para sólidos análisis de inmunogenicidad destinados a garantizar la seguridad terapéutica.
High-throughput reagents for drug target screening and immunogenicity testing.