Key Documents
SCC180
Sigma-Aldrich
Línea celular del carcinoma epidermoide bucal humano OECM-1
Human
Sinónimos:
OECM1, OEC-M1
About This Item
UNSPSC Code:
41106514
eCl@ss:
32011203
NACRES:
NA.81
product name
Línea celular del carcinoma epidermoide bucal humano OECM-1, OECM-1 human oral squamous carcinoma cell line is suitable for studies of cancer cell signaling, epithelial-mesenchymal transition (EMT), metastasis, invasion, and cancer cell stemness.
biological source
human
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
General description
El carcinoma de células escamosas o epidermoide (SCC) es un tipo común de cáncer que se desarrolla en las células epiteliales. Casi todos los cánceres de la cavidad bucal son carcinomas epidermoides, y la elevada tasa de recurrencia entre los SCC bucales hace de ellos objetivos complejos para los tratamientos. Los modelos establecidos de este tipo de cáncer continúan produciendo percepciones significativas sobre las propiedades y los posibles tratamientos de los cánceres de cabeza y cuello .
La línea celular de carcinoma epidermoide humano de cavidad bucal OECM-1 es un modelo bien establecido del carcinoma epidermoide. La línea celular OECM-1 alberga una mutación de sentido erróneo en el supresor tumoral p53 , presenta una baja expresión de EGFR y es oncógena en ratones desnudos . Las células OECM-1 proliferan con un tiempo de duplicación de 30-38 horas y son capaces de crecimiento independiente del anclaje, formando colonias esferoides . Las células OECM-1 han sido caracterizadas intensamente en la bibliografía por morfología, expresión de biomarcadores y respuesta a fármacos .
Origen:
La línea celular de carcinoma epidermoide humano de la cavidad bucal OECM-1 se obtuvo de la resección quirúrgica de un tumor primario de un paciente taiwanés .
Cell Line Description
Células cancerosas
Application
Categoría de investigación
Cáncer
Este producto está destinado a la venta y se vende exclusivamente a instituciones académicas para su uso en investigación académica interna según los términos del “acuerdo de uso académico”, tal como se detalla en la documentación del producto. Si desea información relativa a cualquier otro uso, póngase en contacto con licensing@emdmillipore.com.
La línea celular de carcinoma epidermoide bucal humano OECM-1 es adecuada para estudios de señalización de células cancerosas, transición epitelial-mesenquimatosa (EMT), metástasis, invasión y citomaternalidad de células cancerosas.
Quality
• Cada vial contiene ≥ 1X10⁶ células viables.
• Las células han dado negativas para los virus del papiloma VPH-16 y VPH-18, el virus de la hepatitis A, B y C, y los virus VIH-1 y 2 mediante PCR.
• Mediante evaluación con el panel Contamination CLEAR de Charles River Animal Diagnostic Services se verificó que las células eran de origen murino y negativas para la contaminación interespecífica de rata, ratón, hámster chino, hámster sirio dorado, y primate humano y primate no humano (NHP).
• Las células son negativas para la contaminación por micoplasmas.
• Cada lote de células es genotipado por análisis de repeticiones cortas en tándem (STR) para verificar la identidad única de la línea celular.
Storage and Stability
La línea celular del carcinoma epidermoide humano de la cavidad bucal OECM-1 debe conservarse en nitrógeno líquido. Las células pueden cultivarse durante un mínimo de 10 pases después de la descongelación inicial sin que ello afecte de manera significativa a la expresión ni la funcionalidad del marcador celular.
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
wgk_germany
WGK 1
Visite la Librería de documentos
C L Meng et al.
Archives of oral biology, 43(12), 979-986 (1999-01-07)
The objectives were to examine the production of eicosanoids in a Chinese human oral cancer cell line (OEC-M1) and to test the effects of interferon-gamma (IFN-gamma), eicosapentaenoic acid (EPA) and enzyme inhibitors on this biosynthesis. The eicosanoids were identified by
Ching-Wen Chang et al.
Cell death & disease, 9(2), 194-194 (2018-02-09)
Cancer-initiating cells (CICs) are responsible for tumor initiation, progression, and therapeutic resistance; moreover, redox homeostasis is important in regulating cancer stemness. Previously, we have identified that cancer cells containing low intracellular reactive oxygen species levels (ROSLow cells) display enhanced features
Guan-Cheng Huang et al.
Japanese journal of clinical oncology, 34(9), 499-504 (2004-10-07)
Platinum, 5-fluorouracil (5-FU) and taxanes are commonly used in chemotherapeutic modalities of various carcinomas. However, taxanes are rarely used in patients suffering from head and neck squamous cell carcinoma (HNSCC) in Taiwan. The purpose of this study was to assess
Benoite Méry et al.
Oral oncology, 65, 51-56 (2017-01-23)
Head and neck cancer remains a significant public health concern. About 60% of patients die within 5years due to local recurrence. Head and neck squamous cell carcinoma (HNSCC) cell lines are important preclinical models in the search for new therapies
Shu-Chun Lin et al.
Journal of oral pathology & medicine : official publication of the International Association of Oral Pathologists and the American Academy of Oral Pathology, 33(2), 79-86 (2004-01-15)
Cell lines derived from oral squamous cell carcinoma (OSCC) exposed to variable etiological factors can bestow advantages in understanding the molecular and cellular alterations pertaining to environmental impacts. Most OSCC cell lines have been established from smoker patients or areca