Documentos clave
SCC070
Sigma-Aldrich
Línea celular de carcinoma epidermoide UM-SCC-1
Human
Sinónimos:
University Michigan Squamous Cell Carcinoma, UMSCC1, H&N squamous cell carcinoma cell line, Head and neck squamous cell carcinoma cell line, HNSCC
About This Item
UNSPSC Code:
41106514
eCl@ss:
32011203
NACRES:
NA.81
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nombre del producto
Línea celular de carcinoma epidermoide UM-SCC-1, UM-SCC-1 is a unique human head and neck squamous cell carcinoma (HNSCC) cell line isolated from a tumor located on the floor of the mouth of a male patient and is a suitable in vitro model of H&N carcinoma studies.
biological source
human
Quality Level
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
shipped in
liquid nitrogen
General description
Todas las líneas celulares UM-SCC se obtuvieron en el laboratorio del Dr. Thomas Carey en la Universidad de Michigan y son distribuidas en exclusiva por Merck KGaA, Darmstadt, Alemania. El acceso a las células UM-SCC está limitado únicamente a los ejecutivos, empleados y estudiantes de la institución COMPRADORA que necesitan acceso para realizar investigaciones. El COMPRADOR no podrá distribuir las células UM-SCC ni derivados a terceros. EL COMPRADOR cumplirá con todas las leyes aplicables en su uso y manipulación del Producto y lo mantendrá bajo condiciones seguras y garantizadas razonables para evitar el uso o acceso no autorizados.
ESTE PRODUCTO SÓLO ESTÁ DISPONIBLE PARA SU VENTA A INSTITUCIONES ACADÉMICAS O ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO PARA SU USO BAJO ESTA LICENCIA DE USO LIMITADO. PARA OBTENER INFORMACIÓN SOBRE LA CONCESIÓN DE LICENCIAS COMERCIALES DE LAS CÉLULAS UM-SCC, COMO LA CONCESIÓN DE LICENCIAS A ENTIDADES COMERCIALES, PÓNGASE EN CONTACTO CON: [email protected]
El carcinoma epidermoide de cabeza y cuello (CECC) se desarrolla a partir de las mucosas de las vías aerodigestivas superiores, que comprenden 1) la cavidad nasal y los senos paranasales, 2) la nasofaringe, 3) la hipofaringe, la laringe y la tráquea, y 4) la cavidad oral y la orofaringe. El carcinoma epidermoide (CE) es el tumor maligno más frecuente de la región de la cabeza y el cuello. El CECC es el sexto cáncer principal por incidencia en todo el mundo. Hay 500 000 casos nuevos al año en todo el mundo y dos tercios se producen en los países industrializados. Está causado por el consumo de tabaco y alcohol, y la infección por tipos de alto riesgo del virus del papiloma humano (VPH). El CE se desarrolla a menudo a partir de lesiones displásicas preexistentes. La tasa de supervivencia a cinco años de los pacientes con CECC es de alrededor del 40-50%.
UM-SCC-1 es una línea celular única de carcinoma escamoso de cabeza y cuello aislada del tumor localizado en el suelo de la boca de un paciente varón. La línea celular es negativa para el VPH-16 y para el HLA-A2, una molécula de clase I del complejo principal de histocompatibilidad (MHC). La línea celular UM-SCC-1 es un 50 % más infiltrante in vitro y muestra una mayor propensión a la invasión perineural y linfática in vivo.
La UM-SCC-1 se estableció en la Universidad de Michigan (1) con consentimiento informado por escrito obtenido del paciente y con la aprobación del estudio por parte del Comité institucional de revisión de la Facultad de Medicina.
Referencia:
1) Carey, T., et al. (2012) Genotyping of 73 UM-SCC head and neck squamous cell carcinoma cell lines. Head Neck. 2010 April; 32(4): 417–426.
Components
1) ≥1X106 células de carcinoma epidermoide UM-SCC-1 viables: (Nº de referencia SCC070). Conservar en nitrógeno líquido.
Quality
• Cada vial contiene ≥ 1X106 células viables.
• Las células se analizan mediante PCR y son negativas para los virus del papiloma VPH-16 y VPH-18, para el virus de la hepatitis A, B y C, y los virus VIH-1 y 2.
• Las células son negativas para la contaminación por micoplasmas.
• Cada lote de células es genotipado por análisis de repeticiones cortas en tándem (STR) para verificar la identidad única de la línea celular.
Storage and Stability
Las células UM-SCC-1 deben conservarse en nitrógeno líquido. Las células pueden cultivarse durante un mínimo de 10 pases después de la descongelación inicial sin que ello afecte de manera significativa a la expresión ni la funcionalidad del marcador celular.
Disclaimer
SÓLO PARA INVESTIGACIÓN. Este producto está regulado en Francia cuando está destinado a ser utilizado con fines científicos, como para actividades de importación y exportación (artículo L 1211-1, apartado 2, del Código de Salud Pública). El comprador (es decir, el usuario final) está obligado a obtener una autorización de importación del Ministerio de Investigación de Francia referida al artículo L1245-5-1 II del Código de Salud Pública. Al pedir este producto, usted confirma que ha obtenido la autorización de importación adecuada.
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Sung-Min Kang et al.
Anticancer research, 38(10), 5747-5757 (2018-10-03)
Few studies have examined the effect of 2'-hydroxycinnamaldehyde (HCA) on head and neck squamous cell carcinoma (HNSCC) cell invasion. This study examined the role of BMP7 on the anti-migration and anti-invasion activity of HCA using HNSCC cells. Matrigel invasion and
Jingyuan Li et al.
Cell death & disease, 11(5), 391-391 (2020-05-24)
Necroptosis is a recently discovered form of programmed cell death (PCD) having necrotic-like morphology. However, its presence and potential impact with respect to head and neck squamous cell carcinoma (HNSCC) are still unknown. The aim of this study was to
Kruppel-family zinc finger proteins as emerging epigenetic biomarkers in head and neck squamous cell carcinoma.
Pearson, et al.
Journal of Otolaryngology - Head & Neck Surgery = Le Journal D'Oto-rhino-laryngologie et de Chirurgie Cervico-Faciale, 52, 41-41 (2023)
David P Molkentine et al.
Cancer research, 82(5), 916-928 (2021-12-31)
Squamous cell carcinoma driven by human papillomavirus (HPV) is more sensitive to DNA-damaging therapies than its HPV-negative counterpart. Here, we show that p16, the clinically used surrogate for HPV positivity, renders cells more sensitive to radiotherapy via a ubiquitin-dependent signaling
Questions
  1. Hi, I was wondering what medium should be used to grow these cells.
    1 answer
    1. Cells are thawed and expanded in DMEM High Glucose product SLM-021-B, containing 10% FBS product ES009-B and Non-Essential Amino Acids product TMS-001-C. Kindly review the User Guide under "More Documents" or available at this link: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/153/757/scc070ca.pdf