SCC178
Línea celular de carcinoma mamario de ratón AT-3
Mouse
Sinónimos:
Ms mammary gland cells
About This Item
Productos recomendados
product name
Línea celular de carcinoma mamario de ratón AT-3, AT-3 mouse mammary tumor cell line may be used to develop mouse models for mammary cancer studies.
biological source
mouse
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
shipped in
ambient
General description
La inmunodepresión inducida por tumor es un fenómeno común en el cáncer y una consideración importante para la inmunoterapia del cáncer. Sin embargo, la mayoría de los estudios sobre inmunodepresión inducida por tumor se basan en modelos de implante tumoral, en los que la enfermedad progresa con rapidez y generalmente causa respuestas no fisiológicas del huésped que no recuerdan el desarrollo y la progresión tumorales normales . Por lo tanto, los modelos que generan tumores autóctonos son valiosos para proporcionar sistemas fisiológicamente más relevantes para investigar las interacciones tumor-huésped y los efectos inmunodepresores a largo plazo.
La línea celular AT-3 fue aislada de un tumor mamario autólogo de células originadas en un modelo de ratón transgénico MTAG . Los tumores mamarios que aparecen en ratones MTAG imitan de cerca los cambios observados en carcinomas mamarios humanos durante el curso de la progresión de la enfermedad . Las células AT-3 son un modelo de ratón útil para estudios de fisiología tumoral que son representativos de enfermedades típicas en humanos.
Fuente:
La línea celular AT-3 se derivó de células tumorales mamarias primarias de un ratón transgénico MTAG. El modelo MTAG murino expresa el antígeno T medio del virus polioma bajo control del promotor MMTV-LTR .
Nota: las células AT-3 muestran diversas morfologías en cultivo.
Fuente:
La línea celular AT-3 se derivó de células tumorales mamarias primarias de un ratón transgénico MTAG. El modelo MTAG murino expresa el antígeno T medio del virus polioma bajo control del promotor MMTV-LTR .
Nota: las células AT-3 muestran diversas morfologías en cultivo.
Cell Line Description
Células cancerosas
Application
Categoría de investigación
Cáncer
Oncología
Cáncer
Oncología
Este producto se vende únicamente para uso en investigación según los términos del “Acuerdo de Uso Restringido” que rige su uso, tal como se detalla en la Ficha técnica o el Certificado de análisis del producto. Si desea información relativa a cualquier otro uso, póngase en contacto con licensing@emdmillipore.com.
Puede utilizarse la línea celular de tumor mamario de ratón AT-3 para desarrollar modelos murinos para estudios de cáncer de mama.
Quality
• Cada vial contiene ≥ 1X10⁶ células viables.
• Se probó que las células son negativas para enfermedades infecciosas según un panel Mouse Essential CLEAR de Charles River Animal Diagnostic Services.
• Mediante evaluación con el panel Contamination CLEAR de Charles River Animal Diagnostic Services se verificó que las células eran de origen murino y negativas para la contaminación interespecífica de rata, hámster chino, hámster sirio dorado, y primate humano y primate no humano (NHP).
• Las células son negativas para la contaminación por micoplasmas
• Se probó que las células son negativas para enfermedades infecciosas según un panel Mouse Essential CLEAR de Charles River Animal Diagnostic Services.
• Mediante evaluación con el panel Contamination CLEAR de Charles River Animal Diagnostic Services se verificó que las células eran de origen murino y negativas para la contaminación interespecífica de rata, hámster chino, hámster sirio dorado, y primate humano y primate no humano (NHP).
• Las células son negativas para la contaminación por micoplasmas
Storage and Stability
Conservar en nitrógeno líquido. Las células pueden cultivarse durante un mínimo de 10 pases después de la descongelación inicial sin que ello afecte de manera significativa a la expresión ni la funcionalidad del marcador celular.
Disclaimer
Este producto contiene organismos genéticamente modificados (OGM). Dentro de la UE, los OGM están regulados por las Directivas 2001/18/CE y 2009/41/EC del Parlamento europeo y del consejo europeo y su implantación respectiva en los estados miembros. Esta legislación obliga a {HCompany} a solicitar cierta información sobre usted y el establecimiento donde vayan a manipularse los OGM. Pulse aquí para obtener el formulario de declaración de usuario final (EUD).
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 2
Multiphoton Microscopy of FITC-labelled Fusobacterium nucleatum in a Mouse in vivo Model of Breast Cancer.
Bio-protocol, 13, e4635-e4635 (2023)
Cancer discovery, 12(3), 752-773 (2021-11-20)
Immunotherapies aimed at alleviating the inhibitory constraints on T cells have revolutionized cancer management. To date, these have focused on the blockade of cell-surface checkpoints such as PD-1. Herein we identify protein tyrosine phosphatase 1B (PTP1B) as an intracellular checkpoint
Methods in molecular medicine, 111, 335-350 (2005-05-25)
Rodent models provide an important means of assessing antitumor activity vs toxicity for new cancer therapies. Tumors are often grown subcutaneously on the flank or back of animals, allowing accurate serial determination of tumor volume with calipers by measuring the
Cell, 184(9), 2471-2486 (2021-04-21)
Metastasis has been considered as the terminal step of tumor progression. However, recent genomic studies suggest that many metastases are initiated by further spread of other metastases. Nevertheless, the corresponding pre-clinical models are lacking, and underlying mechanisms are elusive. Using
Molecular and cellular biology, 12(3), 954-961 (1992-03-01)
The effect of mammary gland-specific expression of the polyomavirus middle T antigen was examined by establishing lines of transgenic mice that carry the middle T oncogene under the transcriptional control of the mouse mammary tumor virus promoter/enhancer. By contrast to