S24-M
Rat Serum, 100 ml
Non-sterile rat serum collected from normal healthy rats. Used for blocking of interfering antibodies.
Sinónimos:
Rat serum
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rat
forma del anticuerpo
serum
fabricante / nombre comercial
Chemicon®
técnicas
blocking: suitable (interfering antibodies)
Descripción general
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable