Key Documents
RAWP29325
Millipore
Membrana MF-Millipore
Sinónimos:
MF-Millipore Membrane, mixed cellulose esters, Hydrophilic, 1.2 μm, 293 mm, white, plain
About This Item
UNSPSC Code:
40161507
eCl@ss:
32031602
material
mixed cellulose esters (MCE)
plain filter
white filter
Quality Level
feature
hydrophilic
manufacturer/tradename
MF-Millipore
parameter
20 L/min-cm2 air flow rate
270 mL/min-cm2 water flow rate
75 °C max. temp.
filter diam.
293 mm
thickness
170 μm
gravimetric extractables
5%
refractive index
n/D 1.512
matrix
MF-Millipore
pore size
1.2 μm pore size
82 % porosity
bubble point
≥0.92 bar, air with water at 23 °C
General description
Código del filtro: RAWP
Tipo de filtro: Filtro de pantalla
Other Notes
Instrucciones de uso
  • Retención de organismos: microorganismos
  • Modo de acción: filtración (exclusión por tamaño)
  • Aplicación: BioProcessing
  • Indicaciones de uso: reducción o eliminación de los microorganismos o del grado de contaminación microbiana
  • Instrucciones de uso: Consulte la primera página de la Guía de Inspección Visual
  • Condiciones de conservación: guardar en un lugar seco
  • Condiciones de eliminación: desechar de acuerdo con la normativa federal, estatal y local correspondiente.
Legal Information
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
pictograms
Flame
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Sol. 1
Storage Class
4.1B - Flammable solid hazardous materials
wgk_germany
WGK 3