Key Documents
GVWP2932A
Millipore
Filtro de pantalla Durapore®
pore size 0.22 μm, PVDF membrane, hydrophilic, filter diam. 293 mm
Sinónimos:
Membrana Durapore®, PVDF, hidrófila, 0,22 µm , 293 mm, blanca, lisa
About This Item
UNSPSC Code:
40161507
eCl@ss:
32031602
material
PVDF membrane
plain filter
white filter
description
Sterilizing filtration of biological solutions
sterility
sterile; γ-irradiated
product line
Durapore®
feature
hydrophilic
manufacturer/tradename
Durapore®
parameter
6.7 mL/min-cm2 water flow rate
85 °C max. temp.
filter diam.
293 mm
gravimetric extractables
0.5%
refractive index
n/D 1.42
matrix
Durapore®
pore size
0.22 μm pore size
input
sample type liquid
bubble point
≥3.45 bar, air with water at 23 °C
shipped in
ambient
General description
Código del filtro: GVWP
Tipo de filtro: Filtro de membrana
Other Notes
Instrucciones de uso
  • Retención de microorganismos: Microorganismos
  • Modo de acción: Filtración (exclusión por tamaño)
  • Aplicación: Bioprocessing
  • Indicaciones de uso: reducción o eliminación de los microorganismos o de la contaminación microbiana
  • Instrucciones de uso: consulte las instrucciones de humectación en la guía del usuario de las unidades de filtración con membrana Durapore®
  • Condiciones de conservación: Guardar en un lugar seco
  • Condiciones de eliminación: Desechar de acuerdo con la normativa federal, estatal y local aplicable.
Legal Information
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
Visite la Librería de documentos
Hui Gong et al.
Frontiers in immunology, 11, 414-414 (2020-03-27)
Signal transducer and activator of transcription 3 (STAT3) is implicated in inflammation processing, but the mechanism of its regulation mostly remains limited to Janus kinase (JAK)-mediated phosphorylation. Although AMP-activated protein kinase (AMPK)-mediated STAT3 inactivation has got documented, the molecular signaling