PTSP06H48
Plaquitas colgantes para cultivo celular de 6 pocillos Millicell®
pore size 3.0 μm, translucent PET membrane, diam. 24 mm, Tissue Culture (TC)-treated surface, sterile
Sinónimos:
Plaquitas para cultivo celular colgantes de tereftalato de polietileno
About This Item
Productos recomendados
material
polystyrene housing
translucent PET membrane
Quality Level
sterility
γ-irradiated
sterile
feature
2x106 pores/cm2
packaging
pack of 48 ea (individually blister packaged)
manufacturer/tradename
Millicell®
parameter
37 °C max. temp.
H
15.5 mm
diam.
24 mm
insert maximum volume
4 mL
insert working volume
2 mL
size
6 wells
surface area
4.5 cm2
color
translucent membrane
pore size
3.0 μm
binding type
Tissue Culture (TC)-treated surface
General description
En las placas de plástico para cultivo de tejido, las células pueden acceder a los medios solo desde sus lados apicales, pero en las plaquitas de cultivo de tejidos Millicell®, las células pueden acceder a los medios desde sus lados apical y basolateral. Como consecuencia, el crecimiento, la estructura y la función celulares imitan mucho mejor lo que ocurre in vivo.
El diseño de la plaquita, con bridas, permite suspenderla dentro del pocillo de la placa de cultivo y permite acceder a ambos lados de la monocapa celular. Los espacios entre los tres brazos salientes facilitan el pipeteo entre el exterior de la plaquita y el pocillo de la placa de cultivo.
Application
- Angiogénesis
- Quimiotaxis
- Capas nutritivas
- Detección fluorescente/inmunohistoquímica
Artículos
How to set up cell migration assays using cell culture inserts.
How to set up cell migration assays using cell culture inserts.
How to set up cell migration assays using cell culture inserts.
How to set up cell migration assays using cell culture inserts.