Key Documents
P2B100C01
Millipore
Módulo Pellicon® 2 Mini Ultrafiltración Biomax®
filtration area 0.1 m2, NMWCO 100 kDa
Sinónimos:
Pellicon® 2 Mini Ultrafiltration Module Biomax-100 C 0.1 m2
About This Item
UNSPSC Code:
23151806
material
polyethersulfone
polypropylene screen
polyurethane adhesive
Quality Level
manufacturer/tradename
Pellicon®
parameter
0.33 bar max. transmembrane pressure (5 psig) (reverse)
5-35 L/min recirculation rate at 0.4 bar (6 psi)
7 bar max. transmembrane pressure (100 psig) at 30 °C (forward)
technique(s)
analytical sample preparation: suitable
protein purification: suitable
H
1.5 cm (0.6 in.)
L
21 cm (8.3 in.)
W
5.6 cm (2.2 in.)
filtration area
0.1 m2
membrane nominal area
0.1 m2
gravimetric extractables
≤1500 mg/m2
matrix
Biomax®
pore size
100 kDa NMWCO
pH
1-14
General description
La minicasete de ultrafiltración Pellicon® 2 BIOMAX 100 establece el estándar en las unidades de filtración de flujo tangencial tipo casete. P2B100C01 se diseñó teniendo en cuenta el escalado de procesos y el desarrollo de las aplicaciones.
La membrana de polietersulfona BIOMAX 100 de Millipore tiene estructuras carentes de huecos que protegen contra fugas de solutos a través de los microdefectos normalmente asociados con los huecos situados debajo de las finas pieles de las membranas de UF convencionales. Estas membranas sin huecos son más permeables, lo que produce un flujo elevado con una retención del producto equivalente o superior. Estas membranas sin huecos proporcionan las ventajas de un procesamiento rápido y de gran rendimiento, así como sistemas más pequeños.
El módulo de ultrafiltración Pellicon® 2 mini BIOMAX cuenta con una superficie de filtración de 0,1 m2 y un tamaño de poro de 100 kDa de NMWCO.
Application
Concentración, desalación o cambio de disoluciones tampón de:
  • Disoluciones proteicas
  • Disoluciones de polisacáridos
  • Suspensiones víricas
Cosecha, lavado o clarificación de:
  • Cultivos y lisados celulares
  • Suspensiones coloidales
  • Cultivos víricos
Features and Benefits
  • Pantalla tipo C (pantalla gruesa)
  • Membranas sin huecos de última generación para afrontar prácticamente cualquier desafío de separación
  • Trayectoria de flujo corta para un mayor caudal y una capacidad de separación de mayor resolución
  • Opción de configuración del canal de flujo que proporciona capacidad de optimización de procesos
  • Predecible, rápido, escalable
  • Escalabilidad lineal real desde módulos de tamaño de laboratorio hasta montajes industriales para procesar miles de litros
  • Ofrece una mayor resolución, mejores rendimientos y una resistencia superior a la contrapresión
  • Las membranas Ultracel son membranas compuestas moldeadas sobre un sustrato microporoso para obtener membranas sin defectos con una calidad superior
Other Notes
Estos productos se han fabricado en una instalación que sigue las Buenas prácticas de fabricación de la FDA.
Requisitos de prefiltración: 100 µm
Analysis Note
Extraíbles gravimétricos: después de un lavado con agua
Legal Information
BIOMAX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pellicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 2
Visite la Librería de documentos
Contenido relacionado
Puede utilizarse un proceso de fabricación relativamente basado en plantillas para producir vacunas vectoriales vivas. Sin embargo, hay dificultades como la pérdida de rendimiento como consecuencia de la esterilización por filtración, la agregación de los vectores y el escalado de los cultivos adherentes. Conozca todo sobre esta tecnología de plataforma básica y cómo la experiencia, potenciada por la colaboración, puede superar los desafíos de la fabricación.
Puede utilizarse un proceso de fabricación relativamente basado en plantillas para producir vacunas vectoriales vivas. Sin embargo, hay dificultades como la pérdida de rendimiento como consecuencia de la esterilización por filtración, la agregación de los vectores y el escalado de los cultivos adherentes. Conozca todo sobre esta tecnología de plataforma básica y cómo la experiencia, potenciada por la colaboración, puede superar los desafíos de la fabricación.
A templated process produces live vector vaccines. Challenges: yield loss, filtration, aggregation, scaling. Collaboration overcomes manufacturing hurdles.
A templated process produces live vector vaccines. Challenges: yield loss, filtration, aggregation, scaling. Collaboration overcomes manufacturing hurdles.
Ver todo