Documentos clave
MXSMCET48
Millipore
Casete de agar de cetrimida
Cetrimide Agar, Naladixic Acid, for Pseudomonas aeruginosa, pack of 48 tests, suitable for bioburden testing
Sinónimos:
Casete precargado de medios Milliflex®
About This Item
Código UNSPSC:
41116129
eCl@ss:
32160801
NACRES:
NA.74
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Agency
International Standards
Nivel de calidad
esterilidad
aseptically filled
Formulario
plate (pre-poured agar)
caducidad
6 mo.
Características
ready-to-use
composición
Naladixic Acid
envase
cassette of 10 mL
pack of 48 tests
fabricante / nombre comercial
Milliflex Oasis®
color
light amberslightly opalescent
entrada
sample type beer
sample type bottled water
sample type cosmetics
sample type pharmaceutical(s)
pH
7.2±0.2 (25.0 °C)
idoneidad
suitable for (suitable for solid cultivation)
Pseudomonas aeruginosa
aplicaciones
bioburden testing
cosmetics
microbiology
pharmaceutical
water monitoring
compatibilidad
for use with Milliflex Oasis® System
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
2-8°C
Descripción general
Las casetes Milliflex® son medios agar listos para usar con el sistema Milliflex® o el Milliflex Oasis® destinados a un análisis cómodo, rápido y fiable del grado de contaminación microbiológica. La placa precargada con agar contribuye a agilizar la secuencia de trabajo de los análisis de contaminación microbiológica con garantía de calidad y evitando riesgos de contaminación exógena. Cada placa consiste en un conjunto de tres piezas que contiene unos 10 ml de medios. Este medio está diseñado para el aislamiento y la identificación de Pseudomonas aeruginosa presente en varios tipos de agua, en especial en el agua de gran pureza La cetrimida es el agente selectivo. No inhibe la producción de los pigmentos de P. aeruginosa. En presencia de cetrimida (que actúa como un detergente catiónico de amonio cuaternario), se inhibe el crecimiento de células bacterianas distintas de P. aeruginosa debido a la liberación de nitrógeno y fósforo.
Aplicación
La placa Milliflex® precargada con agar cetrimida se utiliza en los análisis del grado de contaminación microbiológica y los análisis microbiológicos generales del agua, en especial del agua de gran pureza (electrónica, RO, destilada o purificada). Se utiliza mucho en la industria farmacéutica, cosmética y de la cerveza.
Especificaciones
Farmacopea de Estados Unidos, Farmacopea europea
Medio de cultivo
Cetrimida
Nota de análisis
La especie P. aeruginosa aparece en forma de colonias de color verde a azul con fluorescencia bajo longitud de onda UV
Microorganismos de control de calidad
P. aeruginosa (ATCC 9027)
P. mirabilis (ATCC 12453) como control negativo
Microorganismos específicos: Pseudomonas aeruginosa
Información legal
MILLIFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIFLEX OASIS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Environment
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable