MSHRT
mPAGE® Mini Short Plates,10pk
for use with mPAGE® Gel Caster
Sinónimos:
mini gel plates
About This Item
Productos recomendados
material
glass plate
packaging
pkg of 10 packs
manufacturer/tradename
Millipore
technique(s)
SDS-PAGE: suitable
electrophoresis: suitable
W × H
10.1 cm × 7.3 cm
gel size
8.3 cm × 10.1 cm
General description
Compatibility
- mPAGE® Gel Caster Base
- mPAGE® Gel Caster Frame
- mPAGE® Gel Caster Sealing Gaskets
- 10 wells (0.75, 1.0 or 1.5 mm)
- 15 wells (0.75, 1.0 or 1.5 mm)
Legal Information
related product
Protocolos
Introduction to PAGE. Learn about SDS-PAGE background and protocol for the separation of proteins based on size in a poly-acrylamide gel.
Introducción a la PAGE Aprenda sobre el fondo y el protocolo de la SDS-PAGE para la separación de proteínas en función del tamaño en un gel de poliacrilamida.
Introducción a la PAGE Aprenda sobre el fondo y el protocolo de la SDS-PAGE para la separación de proteínas en función del tamaño en un gel de poliacrilamida.
Introduction to PAGE. Learn about SDS-PAGE background and protocol for the separation of proteins based on size in a poly-acrylamide gel.