Key Documents
MSHAWGM48
Millipore
Indicador MicropreSure®
0.45 μm white gridded MCE membrane filter, bulk packaging, suitable for solid cultivation
Sinónimos:
Unidad de filtración MicropreSure®, Para análisis de biocarga y de agua por filtración
About This Item
UNSPSC Code:
41116129
eCl@ss:
32160606
NACRES:
NB.24
material
cellulose support (pad)
gridded filter
mixed cellulose esters (MCE)
polycarbonate
white filter
Quality Level
description
packed
sterility
sterile; ethylene oxide treated
manufacturer/tradename
MicropreSURE®
filter diam.
47 mm
filtration area
9.1 cm2
matrix
MF-Millipore
pore size
0.45 μm pore size
input
sample type soft drink
sample type beverage(s)
sample type sport drink
sample type wine
sample type beer
sample type pharmaceutical(s)
sample type bottled water
sample type cider
sample type food(s)
sample type dairy
application(s)
bioburden testing
food and beverages
industrial qc (on-line monitoring)
pharmaceutical
shipped in
ambient
General description
El indicador MicropreSure® de Millipore se utiliza para el muestreo y la filtración de líquidos dentro de un sistema cerrado, lo que reduce al mínimo el riesgo de resultados falsos positivos por contaminación accidental durante el muestreo en un entorno de producción. Los volúmenes grandes pueden filtrarse de una vez o despacio durante un período prolongado. Está diseñado para su uso con líneas de proceso presurizadas o muestras de depósitos. La unidad MicropreSure® soporta presiones de hasta 3 bar. Las muestras líquidas se filtran a través de la membrana microporosa dentro del dispositivo MicropreSure® y, después de la filtración, se sellan las entradas y salidas de la unidad para su transporte de vuelta al laboratorio sin riesgo de contaminación. Puede incubarse directamente añadiendo caldo de cultivo para recuento microbiológico. La membrana, de 47 mm de diámetro y cuadrícula blanca, consiste en ésteres mezclados de celulosa (MCE) con un tamaño de poro de 0,45 μm.
Application
El indicador MicropreSure® de Millipore se utiliza para el análisis del agua y del grado de contaminación microbiana mediante el método de filtración. Es un dispositivo de muestreo y cultivo listo para usar para el análisis de botellas de agua, vino, cerveza y refrescos durante el proceso.
Features and Benefits
  • Diseño cerrado para un muestreo preciso
  • Recogida y análisis microbiológico durante el proceso rápidos y fiables
  • Análisis de volúmenes más grandes
  • Muestreo por lotes o continuo
  • No se necesita montaje ni esterilización
Legal Information
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MICROPRESURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 2
Visite la Librería de documentos
Protocolos
MicropreSure® on-line filtration system for in-process microbiology testing
MicropreSure® on-line filtration system for in-process microbiology testing
MicropreSure® on-line filtration system for in-process microbiology testing
MicropreSure® on-line filtration system for in-process microbiology testing