Key Documents
MPXCAL-K25
Millipore
Kit de calibración MAGPIX, 25 usos
About This Item
UNSPSC Code:
41116010
eCl@ss:
42029053
NACRES:
HB.01
product line
Milliplex®
technique(s)
multiplexing: suitable
General description
Todos los Instrumentos XMAP requieren calibración periódica y pruebas de verificación del rendimiento, para garantizar que el sistema esté funcionando y mantener la precisión de los datos. El instrumento MAGPIX utiliza un kit de calibración y un kit de verificación, que proporcionan cada uno 25 usos.
Application
Para utilizar con el sistema MAGPIX®
Other Notes
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados
Legal Information
MAGPIX system is a registered trademark of Luminex Corp
MILLIPLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 1