MISP00014
Kit de piezas de repuesto de Microfil®
For use with Microfil® filtration systems
Quality Level
packaging
pkg of 1 unit
manufacturer/tradename
Microfil®
input
sample type food(s)
sample type beverage(s)
application(s)
bioburden testing
clinical
environmental
food and beverages
industrial qc
water monitoring
compatibility
for use with Microfil® filtration system
shipped in
ambient
Categorías relacionadas
General description
El kit de piezas de repuesto es otra pieza de repuesto del sistema de filtración Microfil®. El sistema de filtración Microfil® es una solución sencilla y fiable para los análisis microbiológicos sistemáticos. Las juntas tóricas ayudan a sellar herméticamente el embudo con el Microfil®, contribuyendo así al funcionamiento sin fugas y a la recuperación uniforme de los microorganismos.
Application
El kit de piezas de repuesto es otro accesorio del sistema de filtración Microfil® utilizado en análisis microbiológicos generales de cerveza, agua embotellada, productos farmacéuticos, análisis medioambientales, pruebas de biocarga y control del agua.
Components
- 1 juego de palanca (varilla, resorte, anillo, 3 juntas)
- tubo de silicona de 40 cm
- 3 juntas tóricas de válvula
- 5 juntas tóricas de conexión ovalada
- 3 clips en C
Legal Information
MICROFIL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany