Documentos clave
MIRAWG100
Millipore
Embudo Microfil® con S-Pak ®
sample volume 100 mL, mixed cellulose esters (MCE), pore size 1.2 μm, filter diam. 47 mm, white filter, gridded filter, To detect yeast or mold in difficult-to-filter samples
Sinónimos:
Sistema de filtración a través de membrana
About This Item
UNSPSC Code:
41116129
NACRES:
NB.24
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
material
gridded filter
mixed cellulose esters (MCE)
polypropylene
white filter
agency
ISO 7704
sterility
sterile; ethylene oxide treated
feature
easily wetted with water
hydrophilic
manufacturer/tradename
Microfil® with S-Pak®
parameter
100 mL sample volume
technique(s)
sterile filtration: suitable
filter diam.
47 mm
matrix
MF-Millipore
pore size
1.2 μm pore size
input
sample(s) (environmental)
sample(s) (environmental)
sample type food(s)
sample type beverage(s)
application(s)
bioburden testing
clinical
cosmetics
environmental
environmental
food and beverages
industrial qc
compatibility
for use with EZ-Fit® Filtration Manifold
shipped in
ambient
General description
El sistema de filtración Microfil es una solución sencilla y fiable para los análisis microbiológicos sistemáticos. Estos embudos Microfil de 100 ml listos para usar que vienen con el sistema de filtración S Pak, con membranas lisas blancas y tamaño de poro de 01,2 μm, eliminan la necesidad de lavado y esterilización después de cada prueba, haciendo así que la manipulación del equipo sea más fácil y eficiente para los análisis microbiológicos generales. El diseño de ajuste a presión de los embudos Microfil asegura un cierre hermético al colector sin necesidad de abrazaderas ni juntas tóricas. A diferencia de los portafiltros convencionales, se elimina el sellado incompleto en la interfaz entre la membrana y el embudo resultando en una recuperación uniforme de microorganismos.
Embudos y filtros Microfil® que aseguran un funcionamiento sin fugas y recuperaciones uniformes de microorganismos, así como una fácil transferencia de la membrana con pinzas y evitan el contacto accidental con el área de filtración
Application
Estos filtros encuentran aplicación en la clínica y las industrias de cosméticos, medioambiental, de alimentos líquidos y sólidos, y farmacéutica, así como en el control de calidad industrial. Análisis microbiológico de la cerveza, el agua embotellada, la sidra, las bebidas isotónicas y el vino mediante el método de filtración a través de membrana
Legal Information
EZ-FIT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MICROFIL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
S-PAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
pictograms
Flame
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Sol. 1
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
Visite la Librería de documentos
Contenido relacionado
Microfil® filtration system ensures microbiological quality assurance in routine testing of raw materials.
Microfil® filtration system ensures microbiological quality assurance in routine testing of raw materials.
Microfil® filtration system ensures microbiological quality assurance in routine testing of raw materials.
Microfil® filtration system ensures microbiological quality assurance in routine testing of raw materials.