MDI02ADAP
Adaptador de filtro Milli-DI® 0,2 μm
The adapter allows to connect a Millipak® final filter
About This Item
Productos recomendados
packaging
pkg of 1 unit
manufacturer/tradename
Milli-DI®
compatibility
for use with Milli-DI®
shipped in
ambient
General description
El adaptador de filtro Milli-DI® de 0,2 μm es un accesorio de purificación de agua para utilizar con el sistema de purificación de agua Milli-DI®. Está conectado al tubo, y luego al suministro de agua del sistema.
Legal Information
MILLI-DI is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIPAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany