Documentos clave
MABT207
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-integrina alfa-V, clon 272-17E6 ( sin azida)
clone 272-17E6, from mouse
Sinónimos:
Integrin alpha-V, Vitronectin receptor subunit alpha, CD51, Integrin alpha-V heavy chain, Integrin alpha-V light chain, Intergrin av
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
mouse
Quality Level
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
272-17E6, monoclonal
species reactivity
human
technique(s)
activity assay: suitable
flow cytometry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
isotype
IgG1κ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... ITGAV(3685)
General description
La proteína integrina alfa-V (o CD51; subunidad alfa del receptor de vitronectina) es un receptor transmembrana que interviene en la adhesión de las células entre sí y con la matriz extracelular. Los receptores de integrina son activados por una variedad de señales intracelulares que modifican su dominio citoplásmico e inducen cambios configuracionales en las moléculas de integrina permitiendo así la unión del ligando a la superficie extracelular. Una parte importante de este proceso es la unión de la proteína actina, talina, al dominio citoplásmico de la integrina.
Immunogen
ɑvβ3 placentaria humana
Application
Análisis mediante inmunoprecipitación: un laboratorio independiente utilizó un lote representativo para detectar la integrina alfa-V en lisados de células M21. (Mitjans, F., et al (1995). Journal of Cell Science. 108:2825-2838.)
Categoría de investigación
Estructura celular
El anticuerpo anti-integrina alfa-V, clon 272-17E6 (sin azida) detecta el nivel de integrina alfa-V y ha sido publicado y validado para utilizarse en citometría de flujo, inmunoprecipitación, ensayos de actividad.
Subcategoría de investigación
Adherencia (CAM)
Quality
evaluada por citometría de flujo en células HeLa.
Análisis de citometría de flujo: 0,5 µg de este anticuerpo detectaron la integrina alfa-V en células HeLa.
Target description
116 kDa calculados
Physical form
IgG1κ monoclonal de ratón purificada en disolución tampón que contiene PBS sin conservantes.
Presentación: Purificada
Proteína G purificada
Storage and Stability
Estable durante 1 año a -20°C desde la fecha de recepción.
Recomendaciones de manipulación: Tras su recepción, y antes de quitar la tapa, centrifugue el vial y mezcle suavemente la disolución. Distribúyalo en alícuotas en tubos de microcentrífuga y guárdelo a -20°C. Evite ciclos repetidos de congelación y descongelación que pueden dañar la IgG y afectar al rendimiento del producto.
Analysis Note
Control
Células HeLa
Other Notes
Concentración: Para conocer la concentración específica del lote, consulte el certificado de análisis.
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Khalil Zaman et al.
International journal of cancer, 118(3), 755-764 (2005-08-23)
Anti-angiogenic therapies are currently in cancer clinical trials, but to date there are no established tests for evaluating the angiogenic status of a patient. We measured 11 circulating angiogenesis-associated molecules in cancer patients before and after local treatment. The purpose
Daniel V Bax et al.
The Journal of biological chemistry, 284(42), 28616-28623 (2009-07-21)
Elastin fibers are predominantly composed of the secreted monomer tropoelastin. This protein assembly confers elasticity to all vertebrate elastic tissues including arteries, lung, skin, vocal folds, and elastic cartilage. In this study we examined the mechanism of cell interactions with
Pengcheng Li et al.
Cell adhesion & migration, 14(1), 1-11 (2020-01-08)
Reducted arylamine N-acetyltransferase (NAT1) in breast cancers is associated with poor patient survival. NAT1 has also been associated with changes in cancer cell survival and invasion both invitro and invivo. Here, we report the effects of NAT1 in cancer cell
Maria Rita Milone et al.
Oncotarget, 6(7), 5324-5341 (2014-12-08)
Proteomic analysis identified differentially expressed proteins between zoledronic acid-resistant and aggressive DU145R80 prostate cancer (PCa) cells and their parental DU145 cells. Ingenuity Pathway Analysis (IPA) showed a strong relationship between the identified proteins within a network associated with cancer and
Miao Yin et al.
Oncotarget, 8(58), 98280-98297 (2017-12-13)
Malignant mesothelioma originates from mesothelial cells and is a cancer type that aggressively invades into the surrounding tissue, has poor prognosis and no effective treatment. Gremlin-1 is a cysteine knot protein that functions by inhibiting BMP-pathway activity during development. BMP-independent