MAB339
Anticuerpo anti-cadena α1 del receptor GABA A, NT, clon BD24,
clone BD24, Chemicon®, from mouse
Sinónimos:
Anti-DEE19, Anti-ECA4, Anti-EIEE19, Anti-EJM, Anti-EJM5
About This Item
Productos recomendados
biological source
mouse
Quality Level
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
BD24, monoclonal
species reactivity
human, pig, avian, bovine
should not react with
feline, rat
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
isotype
IgG1
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... GABRA1(2554)
Specificity
Immunogen
Application
Neurociencia
Inmunotransferencia Western: 20 μg/ml
Inmunoprecipitación
El usuario final debe determinar las diluciones de trabajo óptimas.
NOTAS DE APLICACIÓN PARA MAB339
INMUNOHISTOQUÍMICA
1) Debe utilizarse tejido fresco (humano) (3-6 horas posmortem). El tejido debe fijarse por inmersión en paraformaldehído al 2 %/glutaraldehído al 0,1 %. Preparar cortes de 50 mm y conservar en disolución crioprotectora a -15°C.
2) Los cortes deben ser incubados flotando en pequeños viales adecuados.
3) Bloquear la peroxidasa endógena con 100 mmol/l de Tris-HCl, 150 mmol/l de NaCl, pH 7,4 (tampón A) que contiene un 3 % de H2O2 (v/v) y un 10 % de metanol durante 20 min a temperatura ambiente.
4) Lavar los cortes en tampón A. Incubarlos en tampón A que contengan 5% de suero fetal bovino (v/v) y 0,1-0,5% de Tritón X-100 (v/v).
5) Lavar los cortes en tampón A. Incubarlos con MAB339 (diluido 10-20 mg/ml en tampón A que contenga 5 % de suero bovino fetal (v/v) y 0,1-0,5% Tritón X-100 (v/v) durante 12-36 horas a +4°C
6) Lavar los cortes en tampón A.
7) Detectar con el sistema de detección de anticuerpos secundarios estándar (PAP, ABC, etc.).
8) Lavar los cortes en tampón A.
9) Montar los cortes en portaobjetos recubiertos con cromo-aluminio, secar, deshidratar y colocar los cubreobjetos.
Neurotransmisores y receptores
Physical form
Storage and Stability
Other Notes
Legal Information
Disclaimer
Optional
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c