MABT199
Anti-Integrin beta 1 (CD29) Antibody
mouse monoclonal, 8E3
Sinónimos:
Integrin beta-1, Fibronectin receptor subunit beta, VLA-4 subunit beta, CD29
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Anti-Integrin Beta1 Antibody, clone 8E3, clone 8E3, from mouse
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
8E3, monoclonal
reactividad de especies
human
técnicas
activity assay: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG1κ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... ITGB1(3688)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Cell Structure
ECM Proteins
Activity Assay Analysis: A representative lot from an independent laboratory stimulated cellular adhesion and increased ligand binding activity of Integrin Beta1 (Mould, A. P., et al. (2004). J Biol Chem. 280(56):4238-4226.).
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot from an independent laboratory immunoprecipitated Integrin Beta1 in IP (Tiwari, S., et al. (2011). J Cell Sci. 124(10):1672-1680.).
Calidad
Western Blot Analysis: A 1:2,000 dilution of this antibody detected Integrin Beta1 in 10 µg of HT-1080 cell lysate.
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Nota de análisis
HT-1080 cell lysate
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Opcional
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable