Documentos clave
MABT129
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-VE-cadherina (CD144), clon BV9
clone BV9, from mouse
Sinónimos:
Cadherin-5, 7B4 antigen, Vascular endothelial cadherin, VE-cadherin, CD144
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
BV9, monoclonal
reactividad de especies
human
técnicas
activity assay: suitable
immunocytochemistry: suitable
isotipo
IgG2aκ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... CDH5(1003)
Descripción general
También conocida como CD144, la cadherina endotelial vascular humana (VE) es una molécula de adhesión dependiente del calcio estrictamente localizada en las uniones intercelulares. LA VE-cadherina está presente en todos los tipos de endotelio (venas, arterias, capilares y grandes vasos). Las cadherinas son proteínas de adhesión celular dependientes de calcio. Interactúan de preferencia entre ellas mismas de una manera homófila en las células que conectan; por tanto, las cadherinas pueden contribuir a la clasificación de tipos de células heterogéneas. Se ha comunicado que las cadherinas desempeñan un papel importante en la angiogénesis y en la biología celular endotelial mediante el control de la cohesión y la organización de las uniones intercelulares. Se asocia con la alfa catenina formando un enlace con el citoesqueleto.
Especificidad
Este anticuerpo reconoce el dominio extracelular de la VE-cadherina.
Inmunógeno
Epítopo: Dominio extracelular.
Proteína recombinante que corresponde al dominio extracelular de la VE-cadherina humana.
Aplicación
Análisis de ensayo de actividad: Un lote representativo de un laboratorio independiente aumentó la permeabilidad endotelial, inhibió la organización de las estructuras de tipo vascular e impidió el efecto protector del VEGF contra la apoptosis en las células endoteliales.
Categoría de investigación
Estructura celular
Este anticuerpo anti-VE-cadherina está validado para su uso en ICC y enzimoanálisis destinados a la detección de la proteína VE-cadherina.
Subcategoría de investigación
Adherencia (CAM)
Calidad
Evaluada mediante inmunocitoquímica en células HUVEC.
Análisis mediante inmunocitoquímica: 1 µg/ml de este anticuerpo detectó la VE-cadherina en células HUVEC.
Descripción de destino
88 kDa calculados
Forma física
IgG2aκ monoclonal de ratón purificada en disolución tampón que contiene PBS sin azida sódica al 0,05 %.
Presentación: Purificada
Proteína G purificada
Almacenamiento y estabilidad
Estable durante 1 año a -20°C desde la fecha de recepción.
Recomendaciones de manipulación: Tras su recepción, y antes de quitar la tapa, centrifugue el vial y mezcle suavemente la disolución. Distribúyalo en alícuotas en tubos de microcentrífuga y guárdelo a -20°C. Evite ciclos repetidos de congelación y descongelación que pueden dañar la IgG y afectar al rendimiento del producto.
Nota de análisis
Control
Células HUVEC
Cláusula de descargo de responsabilidad
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Opcional
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Visite la Librería de documentos
Cécile Otten et al.
EMBO molecular medicine, 10(10) (2018-09-06)
Cerebral cavernous malformations (CCMs) are vascular lesions in the central nervous system causing strokes and seizures which currently can only be treated through neurosurgery. The disease arises through changes in the regulatory networks of endothelial cells that must be comprehensively
Justyna Lisowska et al.
Journal of cell science, 131(15) (2018-07-22)
Endothelial integrity relies on a mechanical crosstalk between intercellular and cell-matrix interactions. This crosstalk is compromised in hemorrhagic vascular lesions of patients carrying loss-of-function mutations in cerebral cavernous malformation (CCM) genes. RhoA/ROCK-dependent cytoskeletal remodeling is central to the disease, as
Matthew J Stebbins et al.
Biotechnology journal, 13(2) (2017-09-30)
The blood-brain barrier (BBB) is critical to central nervous system (CNS) health. Brain microvascular endothelial cells (BMECs) are often used as in vitro BBB models for studying BBB dysfunction and therapeutic screening applications. Human pluripotent stem cells (hPSCs) can be
Ilse S Pienaar et al.
Neurobiology of disease, 74, 392-405 (2014-12-24)
Deep brain stimulation (DBS) of the subthalamic nucleus (STN) has become an accepted treatment for motor symptoms in a subset of Parkinson's disease (PD) patients. The mechanisms why DBS is effective are incompletely understood, but previous studies show that DBS