Key Documents
MABN707
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-DCX, clon 2G5
clone 2G5, from mouse
Sinónimos:
Neuronal migration protein doublecortin, Doublin, Lissencephalin-X, Lis-X, DCX
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
mouse
Quality Level
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
2G5, monoclonal
species reactivity
mouse, human
technique(s)
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
isotype
IgG1
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
mouse ... Dcx(13193)
General description
La doblecortina (DCX), o también conocida como doblina o lisenceaflina-X (LIS-X), y codificada por el gen humano denominado DCX/DBCN/LISX, es una proteína asociada a microtúbulos que se requiere para los pasos iniciales de la dispersión neuronal y la laminación durante el desarrollo de la corteza cerebral. Expresada por las células precursoras neuronales y las neuronas inmaduras, la expresión de DCX disminuye cuando las neuronas maduran y expresan el marcador neuronal maduro NeuN. Por lo tanto, la expresión de DCX es un sello distintivo del desarrollo de las neuronas y la neurogénesis. La expresión de DCX se ubica en el citoplasma y a lo largo de las pistas de microtúbulos. La DCX parece estabilizar los microtúbulos y causa su agrupación en el citoplasma. En la enfermedad, la DCX es la causa de una lisencefalia ligada al X y heterotopía laminar subcortical, un trastorno que se caracteriza por un cerebro “liso” con pocos pliegues como los cerebros normales y capas corticales mal formadas, así como otras anomalías. Además de efectos en el desarrollo, es posible que la DCX pueda ayudar a la supresión de los gliomas porque en las células madre tumorales cerebrales (BTSC) la capacidad de auto-renovación se redujo significativamente en las células que expresan DCX en comparación con las células control. El monoclonal anti-DCX ratón de EMD-Millipore se ha probado en inmunoelectrotransferencia contra la proteína recombinante, así como el lisato de corazón murino. El anticuerpo se ha probado también con éxito en inmunohistoquímica en cortes sanos de tejido cerebral humano y tejido canceroso renal incluidos en parafina, así como en inmunocitoquímica fluorescente en células HepG2 en cultivo y citometría de flujo en células SK-N-SH en cultivo y en ELISA directo en concentraciones variables de antígeno.
Immunogen
Fragmento recombinante purificado de DCX humano expresado en E. coli.
Application
Análisis mediante inmunohistoquímica: una dilución 1:200-1 000 de un lote representativo detectó la DCX en tejidos cancerosos de cerebro y riñón humanos.
Análisis mediante inmunofluorescencia: una dilución 1:200-1 000 de un lote representativo detectó la DCX en células HepG2.
Análisis mediante citometría de flujo: una dilución 1:200-400 de un lote representativo detectó la DCX en células SK-N-SH cultivadas sin suero.
El usuario final debe determinar las diluciones de trabajo óptimas.
Categoría de investigación
Neurociencia
Detección de la doblecortina con este anticuerpo monoclonal de ratón, anticuerpo anti-DCX, clon 2G5, validado para su utilización en inmunoelectrotransferencia, IHC, ICC y citometría de flujo e IP.
Subcategoría de investigación
Neurociencia del desarrollo
Quality
Evaluada mediante inmunotransferencia Western en lisado cardiaco de ratón.
Análisis mediante inmunoelectrotransferencia (Western blot): una dilución 1:500-2 000 de este anticuerpo detectó la DCX en lisado cardiaco de ratón.
Target description
~50 kDa observados. En algunos lisados pueden aparecer bandas no caracterizadas.
Physical form
Monoclonal purificado de ratón en PBS con hasta 0,1 % de azida sódica y 0,5 % de estabilizador de proteína.
Presentación: Purificada
Proteína G purificada
Storage and Stability
Estable durante 1 año a 2-8°C desde la fecha de recepción.
Analysis Note
Control
Lisado cardiaco de ratón
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Optional
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Giulia Piccirilli et al.
Cellular and molecular neurobiology (2022-08-08)
Human cytomegalovirus (HCMV) causes congenital neurological lifelong disabilities. To date, the neuropathogenesis of brain injury related to congenital HCMV (cCMV) infection is poorly understood. This study evaluates the characteristics and pathogenetic mechanisms of encephalic damage in cCMV infection. Ten HCMV-infected human
Vincent Quoc-Huy Trinh et al.
The Journal of pathology, 258(1), 69-82 (2022-06-11)
The development of neural structures within tumors is now considered vital for carcinogenesis. However, the time course of this development in human pre-invasive neoplasia has been incompletely described. Therefore, we performed a detailed analysis of nerves across the neoplastic spectrum
Jingjing He et al.
Scientific reports, 6, 34339-34339 (2016-10-13)
Parkinson's disease (PD) is one common neurodegenerative disease caused by a significant loss of midbrain dopaminergic neurons. Previous reports showed that 7, 8- dihydroxyflavone (7, 8-DHF) as a potent TrkB agonist can mimic BDNF and play neuroprotective roles for mouse
Wenshu Zhou et al.
Stem cell research & therapy, 12(1), 174-174 (2021-03-14)
Spinal cord injury (SCI) is a debilitating medical condition that can result in the irreversible loss of sensorimotor function. Current therapies fail to provide an effective recovery being crucial to develop more effective approaches. Mesenchymal stem cell (MSC) exosomes have
Christopher T Rhodes et al.
Cell cycle (Georgetown, Tex.), 17(3), 377-389 (2018-02-13)
Histone methyltransferases (HMTs) are present in heterogeneous cell populations within the adult brain including neurogenic niches. Yet the question remains whether loss of HMTs and the resulting changes in histone methylation alter cell fate in a region-specific manner. We utilized