Key Documents
MABN504
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-VDAC1, clon N152B/23
clone N152B/23, from mouse
Sinónimos:
Voltage-dependent anion-selective channel protein 1, VDAC-1, hVDAC1, Outer mitochondrial membrane protein porin 1, Plasmalemmal porin, Porin 31HL, Porin 31HM
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
mouse
Quality Level
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
N152B/23, monoclonal
species reactivity
rat, mouse, human
packaging
antibody small pack of 25 μg
technique(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
isotype
IgG2aκ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... VDAC1(7416)
General description
La proteína de los canales selectivos de aniones dependiente de voltaje 1 (VDAC1, VDAC), también conocida como proteína porina 1 de la membrana mitocondrial externa, es el receptor de la hexocinasa y la BCL2L1 de la membrana mitocondrial externa. La VDAC1 forma un canal a través de la membrana mitocondrial y participa en la difusión de moléculas pequeñas, la regulación del volumen celular y la apoptosis. La VDAC1 puede participar en la formación del complejo poro de transición de permeabilidad (PTPC), que es responsable de la liberación de los productos mitocondriales que desencadena la apoptosis.
Specificity
Este anticuerpo no muestra reacción cruzada con VDAC2 o VDAC3 (Prof. J. Trimmer, Universidad de California, Davis).
Immunogen
Proteína recombinante que corresponde a la VDAC1 humana.
Application
Análisis mediante inmunoelectrotransferencia (WB): Según un lote representativo, la VDAC1 no muestra reacciones cruzadas con VDAC2 ni un lote representativo de VDAC3 (basado en los resultados de validación KO) detectó la VDAC1 en tejido hepático de ratón natural y demostró una pérdida de señal en el tejido de hipocampo de ratón con VDAC1 inactivado utilizando inmunotransferencia (Prof. J. Trimmer, Universidad de California, Davis).
Análisis inmunohistoquímico: una dilución 1:250 de un lote representativo detectó la VDAC1 en miocitos cardiacos humanos.
Categoría de investigación
Neurociencia
Detección de la VDAC con este anticuerpo monoclonal de ratón, anticuerpo anti-VDAC, clon N152B/23, validado para su utilización en inmunoelectrotransferencia e IHC.
Subcategoría de investigación
Señalización del desarrollo
Quality
Evaluada mediante inmunotransferencia western en lisado de tejido cerebro de ratón.
Análisis mediante inmunotransferencia western: 0,5 µg/ml de este anticuerpo detectó la VDAC1 en 10 µg /ml de lisado de tejido cerebral de ratón.
Target description
~35 kDa observados
Physical form
IgG2bκ monoclonal de ratón purificada en tampón que contiene Tris-glicina 0,1 M (pH 7,4), NaCl 150 mM con acida sódica al 0,05%.
Presentación: Purificada
Proteína G purificada
Storage and Stability
Estable durante 1 año a 2-8°C desde la fecha de recepción.
Analysis Note
Control
Lisado de tejido cerebral de ratón
Other Notes
Concentración: Para conocer la concentración específica del lote, consulte el certificado de análisis.
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Optional
Referencia del producto
Descripción
Precios
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Maria Feola et al.
Communications biology, 4(1), 517-517 (2021-05-05)
Erythropoiesis involves complex interrelated molecular signals influencing cell survival, differentiation, and enucleation. Diseases associated with ineffective erythropoiesis, such as β-thalassemias, exhibit erythroid expansion and defective enucleation. Clear mechanistic determinants of what make erythropoiesis effective are lacking. We previously demonstrated that
Ngonidzashe B Madungwe et al.
American journal of translational research, 12(7), 3412-3428 (2020-08-11)
MPV17 is an inner mitochondrial membrane protein whose mutation results in mitochondrial DNA (mtDNA) depletion diseases such as neurohepatopathy. MPV17 is expressed in several organs including the liver and kidneys. Here, we investigated its role and mechanism of action in
Mitofilin Heterozygote Mice Display an Increase in Myocardial Injury and Inflammation after Ischemia/Reperfusion.
Feng, et al.
Antioxidants (Basel, Switzerland), 12 (2023)
Chong Kiat Goo et al.
PloS one, 7(9), e45806-e45806 (2012-10-11)
Akt, a serine/threonine kinase has been shown to stimulate glycolysis in cancer cells but its role in mitochondrial respiration is unknown. Using PTEN-knockout mouse embryonic fibroblasts (MEF(PTEN-/-)) with hyper-activated Akt as a cell model, we observed a higher respiratory capacity
Gui-Ying Yao et al.
Cell death & disease, 9(10), 1033-1033 (2018-10-12)
Ischemic postconditioning provides robust neuroprotection, therefore, determining the molecular events may provide promising targets for stroke treatment. Here, we showed that the expression of functional mitochondrial voltage-dependent anion channel proteins (VDAC1, VDAC2, and VDAC3) reduced in rat vulnerable hippocampal CA1