Merck
Todas las fotos(4)
Key Documents
MAB3067
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-conexina 43, clon 4E6.2
clone 4E6.2, Chemicon®, from mouse
Sinónimos:
Gap junction 43 kDa heart protein, connexin 43, gap junction protein, alpha 1, 43kDa, gap junction protein, alpha 1, 43kDa (connexin 43), gap junction protein, alpha-like
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
mouse
Quality Level
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
4E6.2, monoclonal
species reactivity
mouse, rat, pig, canine
species reactivity (predicted by homology)
human
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
isotype
IgG1
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... GJA1(2697)
General description
Las conexinas son proteínas muy homólogas que se ensamblan como hexámeros (conexones) para formar las uniones estrechas, pequeños canales que permiten el paso de iones y otras moléculas pequeñas de hasta 1 200 dalton entre las células vecinas. Las uniones estrechas desempeñan un papel importante en una variedad de procesos celulares como la homeostasis, la cooperación metabólica intercelular y la sincronización, la morfogénesis, la diferenciación celular y el control del crecimiento. Las conexinas más estudiadas son las isoformas de 26, 32, 43 y 45 kDa. La conexina 43 es una proteína 382 a.a. perteneciente a la subfamilia de tipo alfa de las proteínas (Grupo II) y que posee cuatro regiones transmembrana, con amino y carboxilo terminales citoplásmicos. Experimenta un recambio rápido en la célula y sus monómeros pueden residir en la red retículo endoplásmico/Golgi, formando un depósito disponible para montaje tras la degradación de los canales de conexina-43 existentes. La conexina 43 se ha detectado en una variedad de tejidos: miocitos auriculares y ventriculares, células de granulosa, astrocitos, fibroblastos, células leptomeníngeas, cerebro, pulmón, músculo liso, músculo uterino, riñón, cristalino, epitelio, córnea y testículos. La conexina 43 puede tener también un papel en la comunicación entre las células de la cresta neural cardíaca migrante.
Specificity
Conexina-43. Reconoce proteínas de peso molecular 43-47 kDa en inmunoelectrotransferencia de lisado cerebral del ratón. La secuencia de la conexina 43 de ratón es idéntica a la de rata y bovinos, y difiere en un aminoácido de la de cerdo. Esta secuencia no tiene homología conocida con otras conexinas. También es eficaz para la detección de Cx43 en queratinocitos de ratón y en cortes congelados de corazón de rata.
Immunogen
Epítopo: C-terminal
Péptido sintético que corresponde a las posiciones 252-270 de la secuencia de la conexina 43 de ratón. Esta secuencia es idéntica en rata y bovinos.
Application
Categoría de investigación
Estructura celular
El anticuerpo anti-conexina, clon 4E6.2, detecta la concentración de la conexina 43, y se ha sido publicado y validado para utilizar en ELISA, IC, IH y WB.
Inmunoelectrotransferencia (western blot) (detección colorimétrica):
se recomiendan 1:1000-10 000 lisados recién preparados, inhibidores de proteinasa Reconoce proteínas de peso molecular 43-47 kDa en inmunoelectrotransferencia de lisado cerebral del ratón.
Inmunocitoquímica:
se utilizó una dilución 1:50-1:250 de un lote anterior en inmunocitoquímica.
Inmunohistoquímica:
se utilizó un lote anterior para detectar la expresión de conexina 43 en los queratinocitos de las capas epidérmicas intermedia y superior de tejido cutáneo humano congelado (Arita, Ken, et al. (2006). Am. J. Pathol. 169:416-423).
Inmunohistoquímica:
se utilizó un lote anterior para detectar la expresión de la conexina 43 en tejido cardíaco humano y de rata (dilución 1:500).
ELISA:
se utilizó un lote anterior de este anticuerpo en ELISA.
El usuario final debe determinar las diluciones de trabajo óptimas.
Subcategoría de investigación
Adherencia (CAM)
Quality
Evaluada mediante inmunotransferencia Western en lisados cerebrales de rata.
Análisis mediante inmunotransferencia Western:
una dilución 1:1000 de este anticuerpo detectó la conexina 43 en 10 μg de lisados cerebrales de rata.
Target description
43-47 kDa
Physical form
IgG1 monoclonal de ratón purificada líquida en PBS que contiene azida sódica.
Presentación: Purificada
Proteína A purificada
Storage and Stability
Estable durante 1 año entre 2 y 8ºC en alícuotas no diluidas desde la fecha de recepción.
Analysis Note
Control
Lisado de tejido cerebral de ratón
Other Notes
Concentración: Para conocer la concentración específica del lote, consulte el certificado de análisis.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Optional
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Effect of right ventricular versus biventricular pacing on electrical remodeling in the normal heart.
Saba, S; Mehdi, H; Mathier, MA; Islam, MZ; Salama, G; London, B
Circulation. Arrhythmia and Electrophysiology null
Rengasayee Veeraraghavan et al.
Pflugers Archiv : European journal of physiology, 468(10), 1651-1661 (2016-08-12)
It was recently demonstrated that cardiac sodium channels (Nav1.5) localized at the perinexus, an intercalated disc (ID) nanodomain associated with gap junctions (GJ), may contribute to electrical coupling between cardiac myocytes via an ephaptic mechanism. Impairment of ephaptic coupling by
Connexin 43 confers resistance to hydrogen peroxide-mediated apoptosis.
Giardina, SF; Mikami, M; Goubaeva, F; Yang, J
Biochemical and biophysical research communications null
Rengasayee Veeraraghavan et al.
eLife, 7 (2018-08-15)
Computational modeling indicates that cardiac conduction may involve ephaptic coupling - intercellular communication involving electrochemical signaling across narrow extracellular clefts between cardiomyocytes. We hypothesized that β1(SCN1B) -mediated adhesion scaffolds trans-activating NaV1.5 (SCN5A) channels within narrow (<30 nm) perinexal clefts adjacent
Susi Zatti et al.
Molecular therapy. Methods & clinical development, 1, 1-1 (2014-01-01)
Duchenne muscular dystrophy (DMD)-associated cardiac diseases are emerging as a major cause of morbidity and mortality in DMD patients, and many therapies for treatment of skeletal muscle failed to improve cardiac function. The reprogramming of patients' somatic cells into pluripotent