Key Documents
MABE343-AF647
Sigma-Aldrich
Anti-puromicina, clon 12D10, anticuerpo conjugado Alexa Fluor 647
clone 12D10, 0.5 mg/mL, from mouse
Sinónimos:
Alexa Fluor 647 Anti-Puromycin, Clone 12D10 Anti-Puromycin, Puromycin Detection Antibody
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
mouse
Quality Level
conjugate
ALEXA FLUOR 647
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
12D10, monoclonal
species reactivity
human
concentration
0.5 mg/mL
technique(s)
immunocytochemistry: suitable
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
General description
La puromicina es un antibiótico aminonucleósido procedente de la bacteria Streptomyces alboniger, que actúa como un inhibidor de la síntesis de proteínas al bloquear la traducción mediante la terminación prematura de la cadena en el ribosoma. Los anticuerpos monoclonales contra la puromicina pueden utilizarse con métodos inmunoquímicos convencionales para controlar directamente la traducción, un método que se conoce como surface sensing of translation (SUnSET). Parte de la molécula se parece al extremo 3′ del ARNt aminoacilado, lo que hace que sea útil para el análisis de la traducción de proteínas. La puromicina induce la fragmentación del ADN en los timocitos y en las células de leucemia humana HL-60.
Este anti-puromicina, clon 12D10, está validado para utilizar en inmunocitoquímica para la detección de puromicina.
Specificity
Se prevé que reaccionará con células de todas las especies cuando se preincube con puromicina.
Quality
Evaluada por inmunocitoquímica Análisis de células HeLa no tratadas y tratadas con puromicina.
Análisis mediante inmunocitoquímica: una dilución 1:2 500 de este anticuerpo detectó proteínas neosintetizadas incorporadas a la puromicina en células HeLa tratadas con puromicina.
Alexa Fluor es una marca registrada de Life Technologies.
Target description
Consulte Nº de . Ref. MABE343 para información de peso molecular observado.
Legal Information
ALEXA FLUOR is a trademark of Life Technologies
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Noga Ron-Harel et al.
Cell reports, 28(12), 3011-3021 (2019-09-19)
T cell stimulation is metabolically demanding. To exit quiescence, T cells rely on environmental nutrients, including glucose and the amino acids glutamine, leucine, serine, and arginine. The expression of transporters for these nutrients is tightly regulated and required for T cell activation.
Hongcheng Cheng et al.
Nature metabolism, 5(2), 314-330 (2023-01-31)
The accumulation of acidic metabolic waste products within the tumor microenvironment inhibits effector functions of tumor-infiltrating lymphocytes (TILs). However, it remains unclear how an acidic environment affects T cell metabolism and differentiation. Here we show that prolonged exposure to acid
Michal Scur et al.
Nature communications, 13(1), 7272-7272 (2022-11-27)
Alveolar macrophages (AM) hold lung homeostasis intact. In addition to the defense against inhaled pathogens and deleterious inflammation, AM also maintain pulmonary surfactant homeostasis, a vital lung function that prevents pulmonary alveolar proteinosis. Signals transmitted between AM and pneumocytes of
Li Wang et al.
The British journal of nutrition, 1-11 (2023-05-29)
Se deficiency causes impaired growth of fish skeletal muscle due to the retarded hypertrophy of muscle fibres. However, the inner mechanisms remain unclear. According to our previous researches, we infer this phenomenon is associated with Se deficiency-induced high concentration of
Noémie Mazaré et al.
Cell reports, 32(8), 108076-108076 (2020-08-28)
Local translation is a conserved mechanism conferring cells the ability to quickly respond to local stimuli. In the brain, it has been recently reported in astrocytes, whose fine processes contact blood vessels and synapses. Yet the specificity and regulation of