Key Documents
MABE343-AF488
Sigma-Aldrich
Anti-puromicina, clon 12D10, anticuerpo conjugado Alexa Fluor 488
clone 12D10, 0.5 mg/mL, from mouse
Sinónimos:
Alexa Fluor 488 antibody
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
mouse
Quality Level
conjugate
ALEXA FLUOR 488
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
12D10, monoclonal
species reactivity
human
concentration
0.5 mg/mL
technique(s)
immunocytochemistry: suitable
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
General description
La puromicina es un antibiótico aminonucleósido procedente de la bacteria Streptomyces alboniger, que actúa como un inhibidor de la síntesis de proteínas al bloquear la traducción mediante la terminación prematura de la cadena en el ribosoma. Los anticuerpos monoclonales contra la puromicina pueden utilizarse con métodos inmunoquímicos convencionales para controlar directamente la traducción, un método que se conoce como surface sensing of translation (SUnSET). Parte de la molécula se parece al extremo 3′ del ARNt aminoacilado, lo que hace que sea útil para el análisis de la traducción de proteínas. La puromicina induce la fragmentación del ADN en los timocitos y en las células leucémicas HL-60 humanas.
Este producto es una versión conjugada del nº de ref. MABE343.
Specificity
Demostró que reaccionaba con muestras problema humanas preincubadas con puromicina. Se prevé que reaccionará con todas las especies cuando la muestra problema se incube con puromicina.
Este anticuerpo detecta proteínas neosintétizadas con puromicina incorporada.
Immunogen
Proteínas neosintetizadas con puromicina incorporada en múltiples pesos moleculares
Application
Categoría de investigación
Epigenética y función nuclear
Este anti-puromicina, clon 12D10, está validado para utilizar en inmunocitoquímica para la detección de la puromicina.
Subcategoría de investigación
Ciclo celular, replicación y reparación del ADN
Quality
Evaluada mediante inmunocitoquímica en células HeLa no tratadas y tratadas con puromicina.
Análisis mediante inmunocitoquímica: una dilución 1:2 500 de este anticuerpo detectó proteínas neosintetizadas con puromicina incorporada en células HeLa tratadas solo con puromicina.
Alexa Fluor es una marca registrada de Life Technologies.
Target description
Consulte nº de . Ref. MABE343 para información de peso molecular observado.
Physical form
Conjugado monoclonal de rata purificado en tampón que contiene PBS y 15 mg/ml de BSA con azida sódica al 0,1 %.
Proteína G purificada
Storage and Stability
Estable durante 1 año a 2-8°C desde la fecha de recepción.
Legal Information
ALEXA FLUOR is a trademark of Life Technologies
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Benjamin J Jenkins et al.
Cell metabolism, 35(7), 1132-1146 (2023-05-26)
Augmented T cell function leading to host damage in autoimmunity is supported by metabolic dysregulation, making targeting immunometabolism an attractive therapeutic avenue. Canagliflozin, a type 2 diabetes drug, is a sodium glucose co-transporter 2 (SGLT2) inhibitor with known off-target effects on
Qi Wu et al.
Oxidative medicine and cellular longevity, 2019, 7064319-7064319 (2019-06-19)
Ribosome biogenesis is a crucial biological process related to cell proliferation, redox balance, and muscle contractility. Aortic smooth muscle cells (ASMCs) show inhibition of proliferation and apoptosis, along with high levels of oxidative stress in aortic dissection (AD). Theoretically, ribosome
Sara Ricciardi et al.
Cell metabolism, 28(6), 895-906 (2018-09-11)
Naive T cells respond to T cell receptor (TCR) activation by leaving quiescence, remodeling metabolism, initiating expansion, and differentiating toward effector T cells. The molecular mechanisms coordinating the naive to effector transition are central to the functioning of the immune system, but remain
Chao-An Cheng et al.
Journal of virology, 95(17), e0236420-e0236420 (2021-06-17)
Nervous necrosis virus (NNV) belongs to the Betanodavirus genus of the Nodaviridae family and is the main cause of viral nervous necrosis disease in marine fish larvae and juveniles worldwide. The NNV virion contains two positive-sense, single-stranded RNA genomes, which
Honyin Chiu et al.
iScience, 24(7), 102748-102748 (2021-07-20)
The cap-binding protein eukaryotic initiation factor 4E (eIF4E) promotes translation of mRNAs associated with proliferation and survival and is an attractive target for cancer therapeutics. Here, we used Eif4e germline and conditional knockout models to assess the impact of reduced