SAB4200757
Anti-PLA2R1 Antibody
mouse monoclonal, 12-6-5
Sinónimos:
Anti-180 kDa secretory phospholipase A2 receptor, Anti-C-type lectin domain family 13 member C, Anti-M-type receptor, Anti-PLA2-R, Anti-PLA2R, Anti-Secretory phospholipase A2 receptor
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Anti-PLA2R antibody, Mouse monoclonal, clone 12-6-5, purified from hybridoma cell culture
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified from hybridoma cell culture
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
12-6-5, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
~180 kDa
reactividad de especies
human
concentración
~1 mg/mL
técnicas
flow cytometry: suitable
immunoblotting: 1-2 μg/mL using partial recombinant human PLA2R1 protein (predicted ~150kDa)
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
isotipo
IgG2b
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... PLA2R1(22925)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
- immunoblotting
- immunofluorescence
- flow Cytometry
- immunohistochemistry
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
¿No encuentra el producto adecuado?
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)