Key Documents
MAB8251
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-gripe A, nucleoproteína, mezcla clones A1, A3
ascites fluid, Chemicon®, from mouse
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
mouse
Quality Level
antibody form
ascites fluid
antibody product type
primary antibodies
clone
A1, monoclonal
A3, monoclonal
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunofluorescence: suitable
isotype
IgG1 (A3)
IgG2a (A1)
shipped in
wet ice
Specificity
Todos los subtipos del virus de la gripe A (H1N1, H2N2 y H3N2 y H5N1). Específico para el antígeno nucleoproteico. No se ha observado reactividad cruzada con el virus de la gripe B, los virus paragripales 1 y 2, el adenovirus o el RSV.
Immunogen
Mezcla de gripe A.
Application
Categoría investigación
Enfermedades infecciosas
Esta mezcla de anticuerpos anti-gripe A, nucleoproteína, clones A1, A3 está validada para su uso en IF para la detección de la gripe A.
Inmunofluorescencia indirecta a 1:100-1:1000.
El usuario debe determinar las diluciones de trabajo óptimas.
Subcategoría investigación
Enfermedades infecciosas - víricas
Physical form
Líquido ascítico que no contiene conservantes.
Sin purificar
Storage and Stability
Mantener durante 1 año a -20°C desde la fecha de envío. Distribuir en alícuotas para evitar congelaciones y descongelaciones repetidas. Para la recuperación máxima del producto, debe centrifugarse el vial original después de descongelar y antes de retirar la tapa.
Analysis Note
Control
Portaobjetos de control de la gripe, número de referencia 5010-5
Other Notes
Concentración: Para conocer la concentración específica del lote, consulte el certificado de análisis.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Optional
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Recipients of vaccine against the 1976 "swine flu" have enhanced neutralization responses to the 2009 novel H1N1 influenza virus.
McCullers, JA; Van De Velde, LA; Allison, KJ; Branum, KC; Webby, RJ; Flynn, PM
Clinical Infectious Diseases null
Benjawan Khuntirat et al.
Journal of clinical virology : the official publication of the Pan American Society for Clinical Virology, 69, 78-80 (2015-07-26)
Influenza A/H5N1 actively circulated in Kamphaeng Phet (KPP), Thailand from 2004 to 2006. A prospective longitudinal cohort study of influenza virus infection in 800 adults conducted during 2008-2010 in KPP suggested that subclinical or mild H5N1 infections had occurred among
Maren Eggers et al.
Infectious diseases and therapy, 7(2), 249-259 (2018-04-11)
Recent virus epidemics and rising antibiotic resistance highlight the importance of hygiene measures to prevent and control outbreaks. We investigated the in vitro bactericidal and virucidal efficacy of povidone-iodine (PVP-I) 7% gargle/mouthwash at defined dilution against oral and respiratory tract
Validation of a method for preparing influenza H5N1 simulated samples.
John A Lednicky,Julie M Villanueva,Stephen A Burke,Roxanne Shively,Michael W Shaw et al.
Journal of Virological Methods null
Rui Jia et al.
Cellular microbiology, 16(7), 1080-1093 (2014-02-14)
Members of the interferon-induced transmembrane (IFITM) protein family inhibit the entry of a wide range of viruses. Viruses often exploit the endocytosis pathways to invade host cells and escape from the endocytic vesicles often in response to low pH. Localization