Merck
Todas las fotos(6)
Key Documents
MAB4360
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-TRA-1-60, clon TRA-1-60
clone TRA-1-60, Chemicon®, from mouse
Sinónimos:
TRA-1-60 Marker
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
mouse
Quality Level
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
TRA-1-60, monoclonal
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
input
sample type induced pluripotent stem cell(s)
sample type: human embryonic stem cell(s)
isotype
IgM
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... PODXL(5420)
General description
Las células del carcinoma embrionario humano (EC) son las células madre de los teratocarcinomas y son componentes clave de los tumores de células germinales (TCG). Expresan varias glucoproteínas de elevado peso molecular (antígenos) que disminuyen tras la diferenciación. Uno de estos antígenos, definido por el anticuerpo monoclonal TRA-1-60, se puede detectar en el suero de pacientes con tumores de células germinales (TCG) y proporciona un complemento útil a los marcadores séricos establecidos gonadotropina coriónica humana y α-fetoproteína, en especial en los pacientes que no tienen elevadas la gonadotropina coriónica humana o la α-fetoproteína en suero.
Specificity
Este anticuerpo reacciona con el antígeno TRA-1-60 que se expresa en la superficie de las células madre de tetracarcinoma humano (EC), las células germinales embrionarias humanas (EG) y las células madre embrionarias humanas (ES). No se observa inmunorreactividad con las células EC, EG o ES murinas. Los anticuerpos monoclonales TRA-1-60 y TRA-1-81 (MAB4381) reconocen antígenos que están asociados con un proteoglucano de la matriz pericelular. El TRA-1-60 reacciona con un epítopo sensible a la sialidasa, mientras que el TRA-1-81 reacciona con un epítopo desconocido de la misma molécula.
Immunogen
Línea celular de carcinoma embrionario humano 2102Ep
Application
Categoría de investigación
Investigación en células madre
Este anticuerpo anti-TRA-1-60, clon TRA-1-60, está validado para utilizar en WB, FC, IF, IP e IC para la detección del TRA-1-60.
Inmunofluorescencia: se utilizó un lote anterior de este anticuerpo en IF.
Inmunotransferencia Western: se utilizó un lote anterior de este anticuerpo en WB
Inmunoprecipitación: se utilizó un lote anterior de este anticuerpo en IP
Inmunohistoquímica: se utilizó un lote anterior de este anticuerpo en IH.
Citometría de flujo: se sugiere un intervalo de partida de 10-20 µg/ml
El usuario final debe determinar las diluciones de trabajo óptimas.
Subcategoría de investigación
Diferenciación pluripotente temprana
Target description
235/410 kDa
Physical form
IgM monoclonal de ratón purificado líquido en fosfato de potasio 0,05 M, NaCl 0,3 M pH 8,0 con azida sódica al 0,05 %.
Presentación: Purificada
Storage and Stability
Estable durante 1 año desde la fecha de recepción.
Analysis Note
Control
Lisado de células NTERA-2 cl.D1 enteras (células madre pluripotentes derivadas de un teratocarcinoma y consideradas las homólogas malignas de las células madre embrionarias humanas)
Other Notes
Concentración: Para conocer la concentración específica del lote, consulte el certificado de análisis.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Sriram Bandi et al.
Journal of cell science, 125(Pt 5), 1274-1283 (2012-02-22)
Understanding the identity of lineage-specific cells arising during manipulations of stem cells is necessary for developing their potential applications. For instance, replacement of crucial functions in organ failure by transplantation of suitable stem-cell-derived cells will be applicable to numerous disorders
Tomoko Andoh-Noda et al.
Molecular brain, 8, 31-31 (2015-05-28)
Rett syndrome (RTT) is one of the most prevalent neurodevelopmental disorders in females, caused by de novo mutations in the X-linked methyl CpG-binding protein 2 gene, MECP2. Although abnormal regulation of neuronal genes due to mutant MeCP2 is thought to
Glycan stem-cell markers are specifically expressed by spermatogonia in the adult non-human primate testis.
Muller, T; Eildermann, K; Dhir, R; Schlatt, S; Behr, R
Human Reproduction null
Mahdieh Jadaliha et al.
PloS one, 7(6), e38532-e38532 (2012-06-23)
Analysis of gene expression to define molecular mechanisms and pathways involved in human embryonic stem cells (hESCs) proliferation and differentiations has allowed for further deciphering of the self-renewal and pluripotency characteristics of hESC. Proteins associated with hESCs were discovered through
Livia Eiselleova et al.
The International journal of developmental biology, 52(4), 353-363 (2008-04-17)
Various types of feeder cells have been adopted for the culture of human embryonic stem cells (hESCs) to improve their attachment and provide them with stemness-supporting factors. However, feeder cells differ in their capacity to support the growth of undifferentiated
Artículos
Skip weekend feedings. Defined serum-free and feeder-free expansion media for human pluripotent stem cells (ES and iPS cells). See publications and protocols.
Skip weekend feedings. Defined serum-free and feeder-free expansion media for human pluripotent stem cells (ES and iPS cells). See publications and protocols.
Skip weekend feedings. Defined serum-free and feeder-free expansion media for human pluripotent stem cells (ES and iPS cells). See publications and protocols.
Skip weekend feedings. Defined serum-free and feeder-free expansion media for human pluripotent stem cells (ES and iPS cells). See publications and protocols.
Ver todo