Key Documents
MAB4303-I
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-antígeno embrionario específico de estadio 3, clon MC-631
clone MC-631, from rat
Sinónimos:
Stage-Specific Embryonic Antigen-3
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.43
biological source
rat
Quality Level
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
MC-631, monoclonal
species reactivity
human
species reactivity (predicted by homology)
mouse
technique(s)
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
isotype
IgMκ
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
General description
El antígeno embrionario específico de estadio 3 (SSEA-3) es un glucoesfingolípido compuesto por cinco unidades de carbohidratos conectadas a un esfingolípido. Los esfingolípidos son actores clave en la señalización celular y el SSEA-3 es un marcador bien conocido de diferenciación de células madre (ESC, MSC, iPSC, CSC), donde desaparece rápidamente cuando las células comienzan a diferenciarse.
Specificity
Reacciona con el antígeno embrionario específico de estadio 3 (SSEA-3) que se expresa en la superficie de las células madre de tetracarcinoma humano (EC), las células germinales embrionarias humanas (EG) y las células madre embrionarias humanas (ES). No se observa inmunorreactividad con las células EC, ES o EG murinas indiferenciadas. La expresión del SSEA-3 se reduce tras la diferenciación de las células EC humanas. Por el contrario, la diferenciación de las células EC y ES murinas puede ir acompañada de un aumento en la expresión del SSEA-3.
Immunogen
embriones de ratón en estadio de 4-8 células.
Application
Análisis mediante inmunocitoquímica: 10 µg/ml de un lote representativo detectaron el antígeno embrionario específico de estadio 3 en células H9.
Análisis mediante inmunocitoquímica: un lote representativo detectó inmunorreactividad frente al SSEA-3 entre iPSPC derivadas de células T
(TiPSC) mediante inmunocitoquímica fluorescente (Kishino, Y., et al (2014). PLoS One. 9(5):e97397.).
Análisis mediante inmunocitoquímica: un lote representativo detectó la presencia de células madre cancerosas (CSC) positivas para SSEA-3 entre células de cáncer colorrectal (CCR) HCT116 cultivadas mediante inmunocitoquímica fluorescente (Suzuki, Y., et al (2013). Int. J. Oncol. 42(1):161-167).
Análisis mediante inmunocitoquímica: un lote representativo detectó inmunorreactividad al SSEA-3 entre células madre pluripotentes inducidas (iPS) de células mesenquimatosas del estroma (MSC) derivadas de molas humanas mediante inmunocitoquímica fluorescente (ODA, Y., et al (2010). J. Biol. Chem. 285(38):29270-29278).
Análisis mediante citometría de flujo: un lote representativo detectó la presencia de células madre cancerosas (CSC) positivas para SSEA-3 en cinco líneas celulares de cáncer colorrectal (CCR) cultivadas, HCT116, Caco-2, DLD-1, HT-29 y SW480 (Suzuki, Y., et al. (2013). Int. J. Oncol. 42(1):161-167).
Análisis mediante inmunofluorescencia: un lote representativo detectó un número pequeño de células del estroma positivas para SSEA-3 en epitelios colorrectales normales y cánceres positivos para SSEA-3 en adenocarcinomas colorrectales mediante inmunohistoquímica fluorescente utilizando cortes de tejido congeladas (Suzuki, Y., et al (2013). Int. J. Oncol. 42(1):161-167).
Categoría de investigación
Investigación en células madre
Este anticuerpo anti-antígeno embrionario específico de estadio 3, clon MC-631, está validado para utilizar en citometría de flujo, inmunocitoquímica, inmunofluorescencia e inmunohistoquímica para la detección del antígeno embrionario específico de estadio 3.
Subcategoría de investigación
Ciclo celular, replicación y reparación del ADN
Quality
Evaluada por citometría de flujo en células H9.
Análisis de citometría de flujo: 1,0 µg de este anticuerpo detectó el antígeno embrionario específico de estadio 3 en células H9.
Linkage
Sustituye a: MAB4303
Physical form
Anticuerpo IgMκ monoclonal de rata purificado en PBS con azida sódica al 0,05 %.
Presentación: Purificada
Storage and Stability
Estable durante 1 año a 2-8°C desde la fecha de recepción.
Other Notes
Concentración: Consulte la ficha técnica específica del lote.
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Yozo Suzuki et al.
International journal of oncology, 42(1), 161-167 (2012-11-24)
Findings from studies on stem cells have been applied to cancer stem cell (CSC) research, but little is known about the relationship between ES cell-related cell surface markers and CSCs. In this study, we focused on stage-specific embryonic antigen 3
Honorine Dushime et al.
Stem cell research & therapy, 14(1), 201-201 (2023-08-12)
Human multilineage-differentiating stress enduring (Muse) cells are nontumorigenic endogenous pluripotent-like stem cells that can be easily obtained from various adult or fetal tissues. Regenerative effects of Muse cells have been shown in some disease models. Muse cells specifically home in
Yasuaki Oda et al.
The Journal of biological chemistry, 285(38), 29270-29278 (2010-07-03)
The expression of four transcription factors (OCT3/4, SOX2, KLF4, and MYC) can reprogram mouse as well as human somatic cells to induced pluripotent stem (iPS) cells. We generated iPS cells from mesenchymal stromal cells (MSCs) derived from human third molars
Yoshikazu Kishino et al.
PloS one, 9(5), e97397-e97397 (2014-05-16)
Recently, induced pluripotent stem cells (iPSCs) were established as promising cell sources for revolutionary regenerative therapies. The initial culture system used for iPSC generation needed fetal calf serum in the culture medium and mouse embryonic fibroblast as a feeder layer
Ida Annunziata et al.
Nature communications, 10(1), 3623-3623 (2019-08-11)
Coordinated regulation of the lysosomal and autophagic systems ensures basal catabolism and normal cell physiology, and failure of either system causes disease. Here we describe an epigenetic rheostat orchestrated by c-MYC and histone deacetylases that inhibits lysosomal and autophagic biogenesis