Documentos clave
MAB3540
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-lamina A, CT, a.a. 598-611, clon 133A2
clone 133A2, Chemicon®, from mouse
Sinónimos:
70 kDa Lamin
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
culture supernatant
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
133A2, monoclonal
reactividad de especies
rat, mouse, canine, bovine, human
fabricante / nombre comercial
Chemicon®
técnicas
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG3
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... LMNA(4000)
Descripción general
Las láminas nucleares forman una red de filamentos en la cara nucleoplásmica de la membrana nuclear. Pueden distinguirse dos subtipos principales de láminas nucleares: las láminas de tipo A y las láminas de tipo B. Las láminas de tipo A comprenden un conjunto de tres proteínas que surgen del mismo gen por empalme alternativo, es decir, la lámina A, la lámina C y la lámina Adel 10, mientras que las láminas de tipo B incluyen dos proteínas codificadas por dos genes distintos, lámina B1 y lámina B2.
Especificidad
Monoclonal 133A2 reacciona contra la lámina A humana pero no contra la lámina C. El epítopo se encuentra en los 98 aminoácidos C terminales que son únicos de la lámina A. Más específicamente el análisis de deleción ha demostrado que los aminoácidos 598-611 son esenciales para la reactividad {Hozak, P et. al (1995), J. Cell Sci 635-644}.
Inmunógeno
Epítopo: C-terminal, a.a. 598-611
Péptido sintético del C-terminal de la lámina A humana. Esta secuencia no está presente en la isoforma lámina C.
Aplicación
Categoría de investigación
Estructura celular
Este anticuerpo anti-lámina A, C-terminal, a.a. 598-611, clon 133A2, está validado para utilizar en FC, WB, IC, IH para la detección de la lámina A.
Inmunotransferencia: lámina A detectada como una proteína de 70 kDa en condiciones reducidas.
Inmunocitoquímica en células fijadas (fijación con metanol/acetona)
Inmunohistoquímica en cortes de tejido congelados.
El usuario final debe determinar las diluciones de trabajo óptimas.
Subcategoría de investigación
Citoesqueleto
Forma física
Líquido en tampón que contiene azida sódica al 0,1 %.
Presentación: Purificada
Almacenamiento y estabilidad
Conservar a -20°C en alícuotas sin diluir durante un máximo de 6 meses. Evite ciclos repetidos de congelación y descongelación.
Otras notas
Concentración: Para conocer la concentración específica del lote, consulte el certificado de análisis.
Información legal
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Cláusula de descargo de responsabilidad
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Opcional
Referencia del producto
Descripción
Precios
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Visite la Librería de documentos
Micah J Drummond et al.
Journal of applied physiology (Bethesda, Md. : 1985), 111(1), 135-142 (2011-04-30)
Amino acid transporters and mammalian target of rapamycin complex 1 (mTORC1) signaling are important contributors to muscle protein anabolism. Aging is associated with reduced mTORC1 signaling following resistance exercise, but the role of amino acid transporters is unknown. Young (n
Raju Padiya et al.
PloS one, 9(5), e94228-e94228 (2014-05-07)
Cardiovascular complication due to diabetes has remained a major cause of death. There is an urgent need to intervene the cardiac complications in diabetes by nutritional or pharmacological agents. Thus the present study was designed to find out the effectiveness
Petra Sehnalová et al.
Biology of the cell, 106(5), 151-165 (2014-03-13)
The optimal repair of DNA lesions is fundamental for physiological processes. We asked whether the recruitment of HP1β, 53BP1 and BMI1 proteins to ultraviolet (UVA)-induced DNA lesions requires functional A-type lamins. We found that UVA irradiation of nuclear lamina abolished
Laia Gómez-Baldó et al.
Cell cycle (Georgetown, Tex.), 9(6), 1143-1155 (2010-03-20)
Studies of the role of tuberous sclerosis complex (TSC) proteins (TSC1/TSC2) in pathology have focused mainly on their capacity to regulate translation and cell growth, but their relationship with alterations of cellular structures and the cell cycle is not yet
Jason P Chua et al.
Human molecular genetics, 23(5), 1376-1386 (2013-10-24)
Spinobulbar muscular atrophy (SBMA) is an inherited neuromuscular disorder caused by the expansion of a CAG repeat encoding a polyglutamine tract in exon 1 of the androgen receptor (AR) gene. SBMA demonstrates androgen-dependent toxicity due to unfolding and aggregation of