MAB348B
Anti-Alzheimer Precursor Protein A4 Antibody, clone 22C11, Biotin Conj. | MAB348B
clone 22C11, from mouse, biotin conjugate
Sinónimos:
Amyloid beta A4 protein, ABPP, APPI, APP, Alzheimer disease amyloid protein, Cerebral vascular amyloid peptide, CVAP, PreA4, Protease nexin-II, PN-II, N-APP, Soluble APP-alpha, S-APP-alpha, Soluble APP-beta, S-APP-beta, C99, Beta-amyloid protein 42, Beta
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
biotin conjugate
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
22C11, monoclonal
reactividad de especies
rat, pig
reactividad de especies (predicha por homología)
porcine (based on 100% sequence homology), mouse (based on 100% sequence homology), monkey (based on 100% sequence homology), human (based on 100% sequence homology), canine (based on 100% sequence homology)
técnicas
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
isotipo
IgG1
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... APP(351)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Immunohistochemistry Analysis: A 1:100 dilution of this antibody detected Alzheimer Precursor Protein A4 in adult rat brain tissue.
Neuroscience
Neurodegenerative Diseases
Calidad
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution of this antibody detected Alzheimer Precursor Protein A4 in rat E18 primary cortex cells.
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Nota de análisis
Rat E18 primary cortex cells
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable