MAB3400
Anticuerpo anti-vimentina, clon V9
clone V9, Chemicon®, from mouse
Sinónimos:
Vimentin antibody
About This Item
Productos recomendados
biological source
mouse
Quality Level
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
V9, monoclonal
species reactivity
monkey, feline, pig, bovine, rat, human, chicken, canine
should not react with
mouse
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
isotype
IgG1
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... VIM(7431)
General description
Specificity
Immunogen
Application
Se utilizó una dilución 1:1000 en un lote anterior.
Inmunohistoquímica:
Se utilizaron 5-10 μg/ml en un lote anterior; puede utilizarse en tejidos incluidos en parafina y fijados en formol tratados a la manera tradicional con temperaturas elevadas y tampón citrato. La fijación prolongada con formol puede reducir la reactividad del anticuerpo.
Inmunocitoquímica:
Se utilizaron 5-10 μg/ml de un lote anterior en IC.
Las diluciones de trabajo óptimas deben ser determinadas por el usuario final.
Quality
Inmunoelectrotransferencia (Western blot):
una dilución 1:1000 de este anticuerpo detectó la VIMENTINA en 10 μg de lisados HeLa.
Target description
Linkage
Physical form
Other Notes
Legal Information
Optional
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 2
Protocolos
How to stain organoids? A complete step-by-step protocol for immunofluorescent (IF) and immunocytochemical (ICC) staining of organoid cultures using antibodies