Key Documents
AB5733
Sigma-Aldrich
Anticuerpo antivimentina
serum, Chemicon®
Sinónimos:
Anti-F5H288
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
chicken
Quality Level
antibody form
serum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
rat, mouse, chicken, feline, human
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunocytochemistry: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... VIM(7431)
Specificity
Reconoce la vimentina.
Immunogen
Vimentina recombinante.
Application
Categoría de investigación
Estructura celular
Detección de la vimentina con este anticuerpo anti-vimentina validado para utilizar en IC.
Inmunocitoquímica: 1:1.000-1:5 000
El usuario final debe determinar las diluciones de trabajo óptimas.
Subcategoría de investigación
Citoesqueleto
Physical form
IgY de pollo en PBS con azida sódica 5 mM como conservante.
Sin purificar
Storage and Stability
Mantener durante 1 año a -20°C desde la fecha de envío. Distribuir en alícuotas para evitar congelaciones y descongelaciones repetidas. Para la recuperación máxima del producto, debe centrifugarse el vial original después de descongelar y antes de retirar la tapa.
Analysis Note
Control
Tejido de carcinoma de mama, de colon, próstata, amígdala, linfoma amigdalar, útero, uréter
Other Notes
Concentración: Para conocer la concentración específica del lote, consulte el certificado de análisis.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 1
Visite la Librería de documentos
A mammary stem cell population identified and characterized in late embryogenesis reveals similarities to human breast cancer.
Spike, BT; Engle, DD; Lin, JC; Cheung, SK; La, J; Wahl, GM
Cell Stem Cell null
GFAP isoforms in adult mouse brain with a focus on neurogenic astrocytes and reactive astrogliosis in mouse models of Alzheimer disease.
Kamphuis, W; Mamber, C; Moeton, M; Kooijman, L; Sluijs, JA; Jansen, AH; Verveer et al.
Testing null
Irene Cimino et al.
Nature communications, 7, 10055-10055 (2016-01-13)
Anti-Müllerian hormone (AMH) plays crucial roles in sexual differentiation and gonadal functions. However, the possible extragonadal effects of AMH on the hypothalamic-pituitary-gonadal axis remain unexplored. Here we demonstrate that a significant subset of GnRH neurons both in mice and humans
Endotoxin-induced inflammation down-regulates L-type amino acid transporter 1 (LAT1) expression at the blood-brain barrier of male rats and mice.
Wittmann, G; Mohacsik, P; Balkhi, MY; Gereben, B; Lechan, RM
Fluids and Barriers of the Cns null
Martina Moeton et al.
Cellular and molecular life sciences : CMLS, 73(21), 4101-4120 (2016-05-05)
Glial fibrillary acidic protein (GFAP) is the characteristic intermediate filament (IF) protein in astrocytes. Expression of its main isoforms, GFAPα and GFAPδ, varies in astrocytes and astrocytoma implying a potential regulatory role in astrocyte physiology and pathology. An IF-network is