Documentos clave
MAB3234
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-citoqueratina 18, clon RGE53
clone RGE53, Chemicon®, from mouse
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
clone:
RGE53, monoclonal
application:
FACS
ICC
IHC
WB
species reactivity:
human, pig, mouse, chicken, canine, rat, rabbit, hamster
technique(s):
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
citations:
23
biological source
mouse
Quality Level
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
RGE53, monoclonal
species reactivity
human, pig, mouse, chicken, canine, rat, rabbit, hamster
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
isotype
IgG1
suitability
not suitable for immunohistochemistry (Paraffin)
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... KRT18(3875)
General description
Las citoqueratinas son una subfamilia de las proteínas de los filamentos intermedios y se caracterizan por una notable diversidad bioquímica, representada en los tejidos epiteliales por al menos 20 polipéptidos diferentes. Su peso molecular oscila entre 40 kDa y 68 kDa y su punto isoeléctrico entre 4,9 y 7,8. Cada una de las citoqueratinas se designan de 1 a 20. Los diversos epitelios del cuerpo humano suelen expresar citoqueratinas que no sólo son características del tipo de epitelio, sino que también están relacionadas con el grado de maduración o diferenciación dentro de un epitelio. Los patrones de expresión de los subtipos de citoqueratina se utilizan cada vez más para distinguir los diferentes tipos de neoplasias malignas epiteliales.
Specificity
Reconoce específicamente las células epiteliales glandulares del sistema gastrointestinal, las vías respiratorias y el sistema genitourinario. Así como tejidos endocrinos y exocrinos y células mesoteliales. No es reactivo con epitelios pavimentosos estratificados (esófago, epidermis, ectocervix). En el epitelio de transición de la vejiga, RGE53 sólo reacciona con las células superficiales (paraguas). RGE53 puede distinguir los adenocarcinomas y los mesoteliomas del carcinoma epidermoide y los tumores no epiteliales. El anticuerpo está dirigido contra la citoqueratina de 45 kD (citoqueratina 18). Reactividad cruzada con la queratina de la mayoría de los mamíferos y aves.
Immunogen
Preparación citoesquelética a partir de células HeLa
Application
Categoría de investigación
Estructura celular
El anticuerpo anti-citoqueratina 18, clon RGE53, es un anticuerpo contra la citoqueratina 18 para utilizar en FC, IC, IH y WB.
Inmunotransferencia Western
Inmunohistoquímica en cortes de tejido fresco congelado o fijado con acetona. No se recomiendan tejidos incluidos en parafina y fijados en formol para el RGE53.
Inmunocitoquímica: (10 μg/ml) Fijación ligera con formol al 4 %, PFA al 2,5 % (5-10 minutos a temperatura ambiente) o acetona. {Véase, Barrett, et al 2001} Permeabilización con triton X-100 al 0,2 % en tampón bloqueante si se utilizan fijaciones con formol o PFA.
Citometría de flujo: Células fijadas en acetona/etanol {véase Mezosi, E et al, 2002}.
El usuario final debe determinar las diluciones de trabajo óptimas.
Subcategoría de investigación
Citoqueratinas
Target description
45 kD
Linkage
Sustituye a: 04-586
Physical form
Inmunoglobulina purificada de ratón proteína A en fosfato de sodio 20 mM, NaCl 250 mM, pH 7,6, con acida sódica al 0,1 % como conservante.
Presentación: Purificada
Proteína A purificada
Storage and Stability
Mantener durante 1 año a -20°C desde la fecha de envío. Distribuir en alícuotas para evitar congelaciones y descongelaciones repetidas. Para la recuperación máxima del producto, debe centrifugarse el vial original después de descongelar y antes de retirar la tapa.
Analysis Note
Control
Piel, páncreas o tumor
Other Notes
Concentración: Para conocer la concentración específica del lote, consulte el certificado de análisis.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Sandra S Essbauer et al.
Virology journal, 8, 339-339 (2011-07-07)
Approximately 60% of emerging viruses are of zoonotic origin, with three-fourths derived from wild animals. Many of these zoonotic diseases are transmitted by rodents with important information about their reservoir dynamics and pathogenesis missing. One main reason for the gap
V Ninichuk et al.
Kidney international, 70(1), 121-129 (2006-05-26)
Multipotent mesenchymal stem or stromal cells (MSC) have shown to improve outcome of acute renal injury models, but whether MSC can delay renal failure in chronic kidney disease is not known. We injected primary MSC or saline into mice that
Noushin Amirpour et al.
Advanced biomedical research, 3, 4-4 (2014-03-05)
Retinal pigment epithelium (RPE) is a hexagonal monolayer of pigmented cells located between the neural retina and the choroid with an essential role for visual function. So, isolation, propagation and maintenance of their functional integrity of RPE are crucial for
K L Barrett et al.
The journal of histochemistry and cytochemistry : official journal of the Histochemistry Society, 49(7), 821-832 (2001-06-19)
In an earlier article from this laboratory, the current methods developed to detect apoptosis in cells and tissues were highlighted, along with the challenges in their interpretation. Recent discoveries concerning the underlying biochemical mechanisms of apoptotic effector pathways have made
Bertrand Bryche et al.
Brain, behavior, and immunity, 89, 579-586 (2020-07-07)
Anosmia is one of the most prevalent symptoms of SARS-CoV-2 infection during the COVID-19 pandemic. However, the cellular mechanism behind the sudden loss of smell has not yet been investigated. The initial step of odour detection takes place in the