C5301
Monoclonal Anti-Cytokeratin Peptide 8 antibody produced in mouse
clone M20, ascites fluid
Sinónimos:
Anti-CARD2, Anti-CK-8, Anti-CK8, Anti-CYK8, Anti-K2C8, Anti-K8, Anti-KO
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
ascites fluid
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
M20, monoclonal
mol peso
antigen 52 kDa
contiene
15 mM sodium azide
reactividad de especies
feline, human, rabbit, canine, bovine
técnicas
immunohistochemistry (frozen sections): suitable
indirect immunofluorescence: 1:200 using frozen sections of human or animal tissue
western blot: suitable
isotipo
IgG1
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... KRT8(3856)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
- immunofluorescence microscopy
- immunohistochemistry
- dot blotting
- protein preparation from bovine epithelial cells
- immunofluorescence
- western blotting
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Opcional
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?