MAB2022
Anticuerpo anti-sulfato de queratán, clon EFG-11
ascites fluid, clone EFG-11, Chemicon®
About This Item
Productos recomendados
biological source
mouse
Quality Level
antibody form
ascites fluid
clone
EFG-11, monoclonal
species reactivity
sheep, bovine, pig, canine, mouse, human
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
ELISA: suitable
radioimmunoassay: suitable
western blot: suitable
isotype
IgG2b
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... LUM(4060)
Specificity
Reconoce 2-3 unidades de disacárido en cadenas de queratán sulfato esquelético (tipo II) y corneal (tipo I) en la forma aislada o ligada a proteoglucanos. El epítopo es resistente a las escisiones proteolíticas o alcalinas y parcialmente sensible a la queratanasa u otro tratamiento con endo-B-galactosidasa.
Immunogen
Proteoglucano del cartílago articular humano digerido con condroitinasa ABC.
Application
Categoría de investigación
Estructura celular
Estructura celular
El anticuerpo anti-queratán sulfato, clon EFG-11, es un anticuerpo contra el queratán sulfato para utilizar en ELISA, RIA y WB.
Subcategoría de investigación
Citoqueratinas
Citoqueratinas
Western blot a 1:1000 - 1:4000
ELISA a 1:5 000-1:20 000
RIA a 1:30 000-1:500 000
Puede utilizarse en un ensayo de inhibición competitiva para medir los niveles de queratán sulfato.
ELISA a 1:5 000-1:20 000
RIA a 1:30 000-1:500 000
Puede utilizarse en un ensayo de inhibición competitiva para medir los niveles de queratán sulfato.
Physical form
Líquido ascítico, sin conservante.
Storage and Stability
Mantener a -20°C en prácticas alícuotas durante un máximo de 12 meses. Evite ciclos repetidos de congelación y descongelación.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Arthritis and rheumatism, 38(5), 660-668 (1995-05-01)
To identify characteristic changes in large aggregating (aggrecan) and small proteoglycan (PG) populations in articular cartilages during osteoarthritis (OA) and rheumatoid arthritis (RA). Aggrecan populations in guanidine extracts of femoral condylar cartilages of 46 OA and 8 RA patients who
Monoclonal antibodies to different protein-related epitopes of human articular cartilage proteoglycans.
The Biochemical Journal, 234, 31-41 (1986)
Journal of the Association for Research in Otolaryngology : JARO, 19(4), 353-362 (2018-04-25)
Otoconia-related vertigo and balance deficits, particularly benign paroxysmal positional vertigo (BPPV), are common. Our recent studies in humans show that, while BPPV prevalence greatly increases with age in both genders, peri-menopausal women are especially susceptible. In the present study, we
Pediatric research, 22(4), 409-413 (1987-10-01)
Proteoglycan was isolated from the epiphyseal cartilage of the knee joint from human fetuses, ranging in age from 11 to 19 wk of gestation. The content of proteoglycan, per wet weight of cartilage, increased with gestational age, and structural changes
Transplantation of mesenchymal stem cells in a canine disc degeneration model.
Journal of Orthopaedic Research : Official Publication of the Orthopaedic Research Society null