Merck
H7640
Sigma-Aldrich
Sulfato de heparano sodium salt from bovine kidney
powder, extracellular matrix component
Sinónimos:
Sulfato de heparitina sodium salt
About This Item
Número de CAS:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
product name
Sulfato de heparano sodium salt from bovine kidney,
storage temp.
2-8°C
Application
La sal de sodio del sulfato de heparano del riñón bovino se ha utilizado:
  • para investigar su efecto en la proliferación de las células B
  • para controlar su papel en el desarrollo del ojo en células embrionarias E5
  • para estudiar su unión con la fibronectina de exosomas en células de la malla trabecular humana utilizando inmunoanálisis por puntos
Biochem/physiol Actions
El heparán sulfato (HS), un glucosaminoglucano ubicuo, es un polímero del ácido D-glucurónico o del ácido L-idurónico y los azúcares D-glucosamina (GlcA). Se sintetiza en el cis-Golgi como heparano. En el aparato de Golgi, se sintetiza el sulfato de heparano por medio de la acción de las enzimas N- y O-HS-sulfotransferasas y HS epimerasa. El HS maduro tiene entre 50 y 200 unidades de disacárido. Forma parte de la matriz extracelular (ECM) y desempeña un papel clave en la vía oncogénica. La desregulación del metabolismo del sulfato de heparano está implicado en la progresión del cáncer. El HS está asociado con el inicio de enfermedades infecciosas e inflamatorias. La interacción del HS con las fibrillas Aβ contribuye a la fisiopatología de la enfermedad de Alzheimer.El sulfato de heparán es un constituyente de los proteoglucanos asociados a la membrana que se sugiere que contribuyen a la adhesión célula-célula.
Constituyente de los proteogluanos asociados a la membrana que, según se ha sugerido, contribuye a la adhesión célula-célula
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visite la Librería de documentos
Fell-Muir lecture: heparan sulphate and the art of cell regulation: a polymer chain conducts the protein orchestra
Gallagher J
International Journal of Experimental Pathology, 96(4), 203-231 (2015)
Pathophysiology of heparan sulphate: many diseases, few drugs
Lindahl Ulf and Kjellen L
Journal of Internal Medicine, 273(6), 555-571 (2013)
K Fuxe et al.
Brain research, 746(1-2), 25-33 (1997-01-23)
In the present paper immunocytochemical analysis at the fluorescence microscopical level has been performed of neural cell adhesion. molecule (NCAM) immunoreactivity in the adult rat tel- and diencephalon in order to further substantiate the highly selective neuronal localization of NCAM
Molecular diversity of heparan sulfate
Esko JD and Lindahl Ulf
The Journal of Clinical Investigation, 108(2), 169-173 (2001)
Change in embryonic eye size and retinal cell proliferation following intravitreal injection of glycosaminoglycans
Halfter W
Investigative Ophthalmology & Visual Science, 49(8), 3289-3298 (2008)
Artículos
Uncover more about glycosaminoglycans and proteoglycans including the structure of glycosaminoglycans (GAGs), the different types of GAGs, and their functions.
Uncover more about glycosaminoglycans and proteoglycans including the structure of glycosaminoglycans (GAGs), the different types of GAGs, and their functions.
Uncover more about glycosaminoglycans and proteoglycans including the structure of glycosaminoglycans (GAGs), the different types of GAGs, and their functions.
Uncover more about glycosaminoglycans and proteoglycans including the structure of glycosaminoglycans (GAGs), the different types of GAGs, and their functions.
Ver todo