MAB1611
Anti-Keratin Epithelial Antibody, clone AE3
clone AE3, Chemicon®, from mouse
Sinónimos:
Type II Cytokeratin
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified antibody
clon
AE3, monoclonal
reactividad de especies
rat, chicken, rabbit, mouse, human, monkey, bovine
fabricante / nombre comercial
Chemicon®
técnicas
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
isotipo
IgG1
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Western blotting: Clone AE3 recognizes the 65 to 67, 64, 59, 58, 56 and 52 kDa human cytokeratins of the basic subfamily.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Cell Structure
Cytokeratins
Ligadura / enlace
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Nota de análisis
POSITIVE CONTROL: MCF-7, RT112, and A431 cell lines.
Otras notas
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Opcional
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Repr. 1B
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable