Documentos clave
MAB1407P
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-macrófagos/ granulocitos, clon OX-41
clone OX-41, Chemicon®, from mouse
Sinónimos:
CD172 antigen-like family member A, CD172a antigen, Inhibitory receptor SHPS-1, Macrophage fusion receptor, MyD-1 antigen, SHP substrate 1, SHP substrate-1, Signal-regulatory protein alpha-1, signal-regulatory protein alpha
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
biological source
mouse
Quality Level
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
OX-41, monoclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
mouse, human, rat
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
isotype
IgG2a
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... SIRPA(140885)
General description
Los macrófagos y los granulocitos expresan la proteína reguladora de señales (SIRP), que es una glucoproteína transmembrana involucrada en la disminución de la transducción de la señal del receptor tirosina cinasa inducida por la adhesión celular, factores de crecimiento o insulina. Son receptores de superficie celular tipo inmunoglobulina para CD47. Mediante la unión de CD47 se produce una regulación negativa de la fagocitosis, la activación de los mastocitos y la activación de las células dendríticas que evita la maduración de las células dendríticas inmaduras e inhibe la producción de citocinas por las células dendríticas maduras.
Specificity
El MAB1407P reconoce la SIRP (proteína reguladora de señales) de rata, que expresan selectivamente las células mieloides y las neuronas. Este anticuerpo monoclonal se une a un epítopo diferente en SIRP que en ED9. No bloquea la interacción de CD172a y CD47.
Marca la mayoría de los macrófagos, entre ellos los macrófagos peritoneales, alveolares y activados residentes. El reconocimiento de otros macrófagos está limitado solo a células de Kupffer ocasionales. Además, marca granulocitos y una población de células dendríticas. También marca extensamente el cerebro.
Se prevé que experimente reacción cruzada con rata y ratón.
Immunogen
Macrófagos peritoneales de rata.
Application
Categoría de investigación
Inflamación e inmunología
Este anticuerpo anti-macrófagos/granulocitos, clon OX-41, está validado para utilizar en FC, IC, IH, IH(P), WB para la detección de macrófagos y granulocitos.
Inmunohistoquímica:
cortes congelados y cortes de tejido fijados con formol e incluidos en parafina (requieren tratamiento previo con tripsina o pronasa).
Inmunoelectrotransferencia (western blotting):
se utilizó un lote anterior de este anticuerpo en inmunoelectrotransferencia.
Citometría de flujo:
se utilizó una dilución 1:100 -1:200 de un lote anterior. (Uso de 10 μL de dilución de trabajo para 10^6 células en 100 μl).
El usuario final debe determinar las diluciones de trabajo óptimas.
Subcategoría de investigación
Mecanismos de la inflamación y autoinmunitarios
Quality
Evaluada habitualmente por inmunocitoquímica en macrófagos y granulocitos.
Análisis inmunocitoquímico:
Análisis fluorescente confocal de macrófagos y granulocitos utilizando anticuerpos monoclonales de ratón anti-macrófagos/ granulocitos.
Target description
56 kDa
Linkage
Sustituye a: MAB1407
Physical form
IgG2a monoclonal de ratón purificada en disolución tampón que contiene azida sódica al 0,09 %.
Purificada por inmunoafinidad
Storage and Stability
Estable durante 6 meses entre 2 y 8°C en alícuotas no diluidas desde la fecha de recepción.
Analysis Note
Control
Macrófagos, monocitos, órganos linfoides
Other Notes
Concentración: Para conocer la concentración específica del lote, consulte el certificado de análisis.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Anthony Tam et al.
Respiratory research, 21(1), 46-46 (2020-02-09)
Female smokers have increased risk for chronic obstructive pulmonary disease (COPD) compared with male smokers who have a similar history of cigarette smoke exposure. Tertiary lymphoid follicles are often found in the lungs of patients with severe COPD but sex-related
Mao Nakayama et al.
Molecular vision, 17, 1784-1793 (2011-07-15)
This study was conducted to investigate the effect of flavonoids, a major family of antioxidants contained in foods, on retinal ganglion cell (RGC) death induced by hypoxia, excessive glutamate levels, and oxidative stress. Moreover, to assess the structure-activity relationships of
Xin-Mei Zhang et al.
Molecular vision, 16, 2867-2872 (2011-01-05)
To establish a robust method to isolate primary retinal ganglion cells (RGCs) from human fetal retina for long-term culture while maintaining neuronal morphology and marker protein expression. A total of six human retinas were obtained from aborted fetuses at 10
Xin Ding et al.
Nature communications, 12(1), 2030-2030 (2021-04-03)
Microglia play a key role in regulating synaptic remodeling in the central nervous system. Activation of classical complement pathway promotes microglia-mediated synaptic pruning during development and disease. CD47 protects synapses from excessive pruning during development, implicating microglial SIRPα, a CD47
Jun Nagai et al.
Scientific reports, 5, 8269-8269 (2015-02-06)
Axonal outgrowth inhibitors and scar formation are two major obstacles to central nervous system (CNS) repair. No target molecule that regulates both axonal growth and scarring has been identified. Here we identified collapsin response mediator protein 4 (CRMP4), a common