Documentos clave
M04S-03-5PK
Millipore
Placa abierta por arriba CellASIC ONIX para células de mamíferos (4 cámaras)
The M04 switching plates enable continuous perfusion culture for live cell analysis. Laminar flow provides rapid & uniform solution exchange for maximum cell health. The glass coverslide bottom surface ensures the highest resolution optical viewing.
Sinónimos:
Placa CellASIC ONIX, Placa células de mamíferos, Placa de conmutación ONIX
About This Item
UNSPSC Code:
41104923
eCl@ss:
32011202
NACRES:
NB.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
material
PMMA
glass
polycarbonate
polydimethylsiloxane (PDMS)
manufacturer/tradename
CellASIC® ONIX
W × L × H
85.48 mm × 127.76 mm × 14.35 mm
compatibility
for use with cells sized up to 50.0 μm
shipped in
ambient
General description
Las células de mamífero en placa de conmutación CellASIC® ONIX (4 cámaras) permiten el cultivo de perfusión continua para el análisis de células vivas. El flujo laminar proporciona un cambio rápido y uniforme de las disoluciones para lograr la máxima salud celular. La superficie inferior de cristal del cubreobjetos garantiza la mayor resolución de visualización óptica.
Application
Las placas de conmutación CellASIC® ONIX para células de mamífero (4 cámaras) se han utilizado:
  • en la obtención de imágenes de células vivas para estudiar la contribución de la partícula phi a la autoinhibición de la dineína y la activación de la dineína por la dinactina[1]
  • en la obtención de imágenes de la unión a fcSAgA y el agrupamiento en superficie de inmunoglobulina M en células vivas por microscopia de fluorescencia[2]
  • en experimentos de pulsos múltiples de factor de crecimiento epidérmico[3]
La placa de conmutación CellASIC® ONIX es adecuada para utilizar en:
  • análisis a intervalos de células adherentes
  • experimentos de perfusión continua prolongados (3 días típico)
  • experimentos de cambio de disolución (inducción, inhibición, administración de fármacos, etc.)
  • inmunotinción automatizada y fijación a demanda de células vivas dentro de la cámara de cultivo
  • comparación de hasta cuatro tipos de células o condiciones de exposición diferentes (componentes de los medios) en paralelo, temperatura y control de gases atmosféricos (cambio de temperatura, condiciones anóxicas, etc.)
Features and Benefits
  • Compatible con el sistema de microfluídica CellASIC® ONIX2 y los distribuidores ONIX2
  • Permite el análisis prolongado de células vivas basado en la perfusión con conmutación de la disolución
  • La placa ofrece un microentorno controlado y dinámico para cultivos celulares en 2D y en 3D
Legal Information
CELLASIC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Brittany L Hartwell et al.
Biomacromolecules, 18(6), 1893-1907 (2017-05-06)
A pressing need exists for antigen-specific immunotherapies (ASIT) that induce selective tolerance in autoimmune disease while avoiding deleterious global immunosuppression. Multivalent soluble antigen arrays (SAgAPLP:LABL), consisting of a hyaluronic acid (HA) linear polymer backbone cografted with multiple copies of autoantigen
Kai Zhang et al.
Cell, 169(7), 1303-1314 (2017-06-13)
Cytoplasmic dynein-1 binds dynactin and cargo adaptor proteins to form a transport machine capable of long-distance processive movement along microtubules. However, it is unclear why dynein-1 moves poorly on its own or how it is activated by dynactin. Here, we
Angel Stanoev et al.
Cell systems, 7(3), 295-309 (2018-08-27)
The proto-oncogenic epidermal growth factor receptor (EGFR) is a tyrosine kinase whose sensitivity to growth factors and signal duration determines cellular behavior. We resolve how EGFR's response to epidermal growth factor (EGF) originates from dynamically established recursive interactions with spatially
Artículos
Application note on how the CellASIC® ONIX2 microfluidic system can be used to analyze caspase-3 mediated apoptosis/cell death and cellular hypoxia in live immune and cancer cell lines.
Contenido relacionado
Convert your microscope to a live cell imaging system – the CellASIC® ONIX2 system allows precise manipulation of the cell culture environment for dynamic live cell imaging and analysis using mammalian, yeast, and bacterial cells.
Convert your microscope to a live cell imaging system – the CellASIC® ONIX2 system allows precise manipulation of the cell culture environment for dynamic live cell imaging and analysis using mammalian, yeast, and bacterial cells.
Convert your microscope to a live cell imaging system – the CellASIC® ONIX2 system allows precise manipulation of the cell culture environment for dynamic live cell imaging and analysis using mammalian, yeast, and bacterial cells.
Convert your microscope to a live cell imaging system – the CellASIC® ONIX2 system allows precise manipulation of the cell culture environment for dynamic live cell imaging and analysis using mammalian, yeast, and bacterial cells.