HT55 Cell Line human
85061105, human colon, Epithelial
Sinónimos:
HT55 Cells
About This Item
Código UNSPSC:
41106514
Productos recomendados
Nombre del producto
HT55 Cell Line human, 85061105
origen biológico
human colon
descripción
Human colon carcinoma
modo de crecimiento
Adherent
cariotipo
Not specified
morfología
Epithelial
productos
Not specified
receptores
Not specified
técnicas
cell culture | mammalian: suitable
enfermedades relevantes
cancer
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−196°C
Origen línea celular
Human colon carcinoma
Descripción línea celular
Human colon epithelial cell line
Aplicación
Tumourigenicity studies
Perfil del ADN
STR-PCR Data: Amelogenin: X
CSF1PO: 11
D13S317: 9,13
D16S539: 14
D5S818: 11,12
D7S820: 11,13
THO1: 8,9.3
TPOX: 8,9
vWA: 14,17
CSF1PO: 11
D13S317: 9,13
D16S539: 14
D5S818: 11,12
D7S820: 11,13
THO1: 8,9.3
TPOX: 8,9
vWA: 14,17
Medio de cultivo
EMEM (EBSS) + 2mM Glutamine + 1% Non Essential Amino Acids (NEAA) + 20% Foetal Bovine Serum (FBS).
Rutina de subcultivo
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:3 to 1:6 i.e. seeding at 2-4x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin/EDTA and incubate until cell sheet peels off. Cells grow in islands, not monolayers; 5% CO2; 37°C.
Otras notas
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)