Documentos clave
LSWP01300
Millipore
Membrana de filtración de PTFE, tamaño de poro 5,0 μm
Mitex, filter diam. 13 mm, hydrophobic
Sinónimos:
Membrana de filtración Mitex
About This Item
Código UNSPSC:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
Materiales
PTFE membrane
plain filter
white filter
Nivel de calidad
Agency
in accordance with NIOSH 5517
esterilidad
non-sterile
Características
hydrophobic
fabricante / nombre comercial
Millipore
Mitex
Parámetros
260 °C max. temp.
70 mL/min-cm2 water flow rate
9 L/min-cm2 air flow rate
Diámetro
13 mm
diám. del filtro
13 mm
grosor
170 μm
Matriz
Mitex
tamaño de poro
5.0 μm pore size
60 % porosity
punto de burbuja
≥0.06 bar, ethanol at 23 °C
Condiciones de envío
ambient
Descripción general
Código del filtro: LSWP
La membrana Mitex PTFE no se ve afectada por casi ningún líquido, como los disolventes orgánicos, los ácidos y bases concentrados, los propelentes y los líquidos criogénicos. La membrana Mitex no está revestida, sin embargo es fácil de manipular, combinando la comodidad de una membrana revestida con la versatilidad de una membrana de PTFE pura. La membrana Mitex es hidrófoba.
Características y beneficios:
•Amplia compatibilidad química
•Biológica y químicamente inerte
•Estable a temperaturas que superan los 260 °C y por debajo de los -100 °C
Aplicaciones:
Clarificación de ácidos, bases y líquidos criogénicos; Clarificación de propelentes; Análisis de líquidos hidráulicos; Aislamiento de ARN
Tipo de filtro: Filtro de pantalla
Aplicación
  • Clarificación de ácidos, bases y líquidos criogénicos
  • Clarificación de propelentes
  • Aislamiento de ARN
  • Control del aire
Información legal
Mitex is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany