Key Documents
LIF2010
Sigma-Aldrich
Factor inhibidor de la leucemia de ratón
10 µg, mouse recombinant LIF protein, expressed in E. coli, suitable for stem cell culture
Sinónimos:
LIF, Differentiation-stimulating Factor, D Factor, Mouse LIF, Mouse Leukemia Inhibitory Factor, Murine LIF, mLIF
About This Item
UNSPSC Code:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.75
biological source
mouse
Quality Level
assay
>95% (HPLC and SDS-PAGE)
form
liquid
specific activity
≥1 x 10(E8) U/mg
manufacturer/tradename
Chemicon®
concentration
10 μg/mL
technique(s)
cell culture | stem cell: suitable
impurities
<0.1 ng/mg Endotoxin (of LIF)
input
sample type neural stem cell(s)
sample type mesenchymal stem cell(s)
sample type: mouse embryonic stem cell(s)
sample type hematopoietic stem cell(s)
sample type induced pluripotent stem cell(s)
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
Application
PROTOCOLO DE CONTROL DE CALIDAD RECOMENDADO
Bioanálisis M1
1. El bioanálisis M1 se realiza utilizando cultivos de agar semisólidos in vitro, que contienen aproximadamente 100 células en volúmenes de 1 ml de DME que contiene FCS al un 20 % en agar al 0,3 %.
2. Añada 100 μl de muestra o mLIF (10(E4) unidades/ml en FCS al 5 % en disolución salina isotónica) en diluciones seriadas dobles por duplicado a placas de Petri de 35 mm.
3. Añada 100 μl de FCS al 5 % en disolución salina isotónica a dos portaobjetos de control.
4. Incube a 37°C en atmósfera totalmente humidificada con 10 % de CO2 al aire durante 7 días.
5. Puntúe el número de colonias que muestran diferenciación (nota: 50 unidades se define como la cantidad de actividad que hace que el 50 % de las colonias se diferencien).
Visite www.esgro-lif.com si desea más información.
Fabricado por CHEMICON International, Inc LIF está protegido por los números de patente de EE. UU 5,187,077, 5,427,925, 5,443,825, 5,750,654 y 6,261,548, la patente europea número 0285 448 y patentes extranjeras relacionadas, y no puede revenderse.
Unit Definition
Actividad específica: donde 50 unidades se definen como la cantidad de LIF de ratón requerida para inducir diferenciación en el 50 % de las colonias M1 en cultivos de 1 ml en agar.
Analysis Note
Actividad específica: La actividad de la LIF murina viene determinada por su capacidad para inducir diferenciación de las células leucémicas mieloides M1 de ratón. La concentración mínima detectable de LIF murina en este ensayo es de 0,5 ng/ml.
Ha dado resultados negativos en pruebas asépticas y de micoplasmas.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Ting Ting Li et al.
Journal of veterinary science, 21(1), e13-e13 (2020-01-16)
Currently, the systems for culturing buffalo spermatogonial stem cells (SSCs) in vitro are varied, and their effects are still inconclusive. In this study, we compared the effects of culture systems with undefined (foetal bovine serum) and defined (KnockOut Serum Replacement)
Kay Jüngling et al.
FASEB journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology, 17(14), 2100-2102 (2003-09-23)
The pluripotency and high proliferative capacity of embryonic stem (ES) cells (1-3) makes them an attractive source of different cell types for biomedical research and cell replacement therapies. A major prerequisite for these applications is the availability of a homogeneous
Eunhye Kim et al.
PloS one, 11(7), e0160289-e0160289 (2016-07-30)
Pigs provide outstanding models of human genetic diseases due to their striking similarities with human anatomy, physiology and genetics. Although transgenic pigs have been produced using genetically modified somatic cells and nuclear transfer (SCNT), the cloning efficiency was extremely low.
Hsiao-Wen Lin et al.
Journal of neuroinflammation, 6, 7-7 (2009-03-10)
Ciliary neurotrophic factor (CNTF) has been regarded as a potent trophic factor for motor neurons. However, recent studies have shown that CNTF exerts effects on glial cells as well as neurons. For instance, CNTF stimulates astrocytes to secrete FGF-2 and
Megan J Ricard et al.
The Journal of biological chemistry, 288(40), 28801-28813 (2013-08-16)
The ability to differentiate embryonic stem cells (ESCs) into specific cell types is critical for improved regenerative medicine strategies, cancer chemotherapeutic approaches, and regimens to combat chronic diseases associated with aging. Subclasses of motor neurons (MNs) are generated at different
Artículos
Leukemia Inhibitory Factor (LIF) is a stem cell growth factor used for the in vitro culture of pluripotent mouse embryonic stem cells (ES cells).
Protocolos
Stem Cell protocols for cryopreservation, thawing of cryopreserved stem cells and media preparation.
Contenido relacionado
This article shows that a PES membrane containing Stericup Quick Release filter provides an alternative for the pluripotent expansion of embryonic stem cells.
This article shows that a PES membrane containing Stericup Quick Release filter provides an alternative for the pluripotent expansion of embryonic stem cells.
This article shows that a PES membrane containing Stericup Quick Release filter provides an alternative for the pluripotent expansion of embryonic stem cells.
This article shows that a PES membrane containing Stericup Quick Release filter provides an alternative for the pluripotent expansion of embryonic stem cells.