Key Documents
IF002
Sigma-Aldrich
Proteína interferón-γ recombinante humano
The Interferon-g protein (or IFN-gamma protein) is a lymphoid factor which possesses potent anti-viral activity.
Sinónimos:
Human Interferon, Human Interferon-γ, Recombinant Interferon-γ
About This Item
UNSPSC Code:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.77
biological source
human
Quality Level
assay
>98% (SDS-PAGE and HPLC)
specific activity
≥2 x 10(E7) U/mg
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
<0.1 ng/μg endotoxin (of IFN-gamma; 1EU/μg)
input
sample type hematopoietic stem cell(s)
sample type mesenchymal stem cell(s)
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
Gene Information
human ... IFNG(3458)
General description
El interferón-g (o IFN-gamma) es un factor linfoide que posee una potente actividad antivírica. También se ha demostrado que estimula los macrófagos y las células NK. El IFN-gamma humano es una proteína de 16,7 kDa que contiene 143 restos de aminoácidos.
Origen del producto: humano, expresado en E.coli
Application
Para la mayoría de las aplicaciones in vitro, el IFN-gamma ejerce su actividad biológica en el intervalo de concentraciones de 0,1 a 10 ng/ml. Las células que responden son (lista parcial): Linfocitos.
Linkage
Sustituye a: IF3
Physical form
Esterilizado por filtración, liofilizado de fosfato sódico 10 mM, pH 7,4.
Storage and Stability
El IFN-g liofilizado, aunque estable a temperatura ambiente; se conserva mejor seco a -20°C. Después de un centrifugado rápido, reconstituir en 1x PBS, pH 8,0, a una concentración de 0,5-1,0 mg/ml. Nota: las demás diluciones deben hacerse en RPMI + 10% FCS o 5% HSA y conservarse a 4°C durante 1 semana o -20°C para su uso posterior. El material reconstituido debe conservarse en alícuotas no diluidas a -20°C durante un máximo de seis meses.
Analysis Note
Actividad específica: El IFN-gamma humano es completamente activo desde el punto de vista biológico en comparación con los patrones. La DE(50) determinada en un ensayo de resistencia vírica es ≤ de 0,05 ng/ml
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
Visite la Librería de documentos
Nadine Vollmuth et al.
eLife, 11 (2022-09-27)
Chlamydia trachomatis (Ctr) can persist over extended times within their host cell and thereby establish chronic infections. One of the major inducers of chlamydial persistence is interferon-gamma (IFN-γ) released by immune cells as a mechanism of immune defence. IFN-γ activates
Runzhong Fu et al.
Scientific reports, 10(1), 1455-1455 (2020-01-31)
Autoimmune dacryoadenitis and altered lacrimal gland (LG) secretion are features of Sjögren's syndrome (SS). Activity of cathepsin S (CTSS), a cysteine protease, is significantly and specifically increased in SS patient tears. The soluble chemokine, CX3CL1 (fractalkine), is cleaved from membrane-bound
D Frasca et al.
British journal of haematology, 106(2), 317-324 (1999-08-25)
Sublethally irradiated mice were injected with recombinant cytokines to stimulate haemopoietic reconstitution. Interleukin (IL)-11 and IL-6 were able to significantly accelerate the recovery of thymus, spleen and bone marrow cells when used in combination with IL-3, but not alone. Stem
Yan Li et al.
Clinical & translational immunology, 11(12), e1430-e1430 (2022-12-02)
Pancreatic ductal adenocarcinoma (PDAC) is an aggressive disease with a poor prognosis. PDAC has poor response to immunotherapy because of its unique tumour microenvironment (TME). In an attempt to stimulate immunologically silent pancreatic cancer, we investigated the role of epigenetic
Zhijie Chen et al.
Cell chemical biology, 28(11), 1542-1553 (2021-02-14)
Peroxynitrite is a reactive nitrogen species (RNS) that plays critical roles in signal transduction, stress response, and numerous human diseases. Advanced molecular tools that permit the selective, sensitive, and noninvasive detection of peroxynitrite are essential for understanding its pathophysiological functions.