Key Documents
HAWP04700F1
Millipore
Membrana de filtración MF-Millipore, tamaño de poro 0,45 μm
MF-Millipore, filter diam. 47 mm, hydrophilic, white, pkg of 100 discs, F1
Sinónimos:
Membrana de filtración MF-Millipore, tamaño de poro 0,45 µm
About This Item
UNSPSC Code:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
material
mixed cellulose esters (MCE) membrane
plain filter
white filter
Quality Level
sterility
non-sterile
feature
hydrophilic
packaging
pkg of 100 discs
manufacturer/tradename
MF-Millipore
Millipore
parameter
4 L/min-cm2 air flow rate
60 mL/min-cm2 water flow rate
75 °C max. temp.
filter diam.
47 mm
thickness
150 μm
gravimetric extractables
2.5%
color
white
refractive index
n/D 1.51
matrix
MF-Millipore
pore size
0.45 μm pore size
79 % porosity
bubble point
≥1.8 bar, air with water at 23 °C
shipped in
ambient
General description
Las membranas de filtración MF-Millipore consisten en acetato de celulosa y nitrato de celulosa. Estas membranas son biológicamente inertes y tienen amplias aplicaciones analíticas y experimentales.
Application
El filtro de membrana MF-Millipore, tamaño de poro de 0,45 μm, se ha utilizado en la filtración del sobrenadante lentiviral antes de los estudios de transfección.
Features and Benefits
  • Aplicables para supervisión medioambiental y aplicaciones biológicas.
  • Disponibles en paquetes de diferentes tamaños de poro, de color blanco o negro, con o sin superficie cuadriculada.
  • Esterilizables en autoclave y compatibles con óxido de etileno y esterilización por radiación gamma.
Legal Information
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
pictograms
Flame
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Sol. 1
Storage Class
4.1B - Flammable solid hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
Visite la Librería de documentos
Mirna Swayden et al.
Journal of visualized experiments : JoVE, (153) (2019-11-26)
Ubiquitin (ub) and ubiquitin-like (ubl) dependent post-translational modifications of proteins play fundamental biological regulatory roles within the cell by controlling protein stability, activity, interactions, and intracellular localization. They enable the cell to respond to signals and to adapt to changes