Documentos clave
HAWG03700
Millipore
Membrana de filtración MF-Millipore, tamaño de poro 0,45 µm, con cuadrícula
MF-Millipore, filter diam. 37 mm, hydrophilic, white, gridded
Sinónimos:
Membrana de filtración MF-Millipore, tamaño de poro 0,45 μm
About This Item
UNSPSC Code:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
material
cellulose membrane
gridded
mixed cellulose esters (MCE) membrane
white filter
Quality Level
agency
in accordance with OSHA ID 160
description
37 mm diameter, mixed cellulose esters (MCE) membrane, hydrophilic, white, gridded, 100 discs
sterility
non-sterile
feature
hydrophilic
manufacturer/tradename
MF-Millipore
Millipore
parameter
4 L/min-cm2 air flow rate
60 mL/min-cm2 water flow rate
75 °C max. temp.
filter diam.
37 mm
thickness
150 μm
color
white
refractive index
n/D 1.51
matrix
MF-Millipore
pore size
0.45 μm pore size
79 % porosity
capacity
155 μg/cm2 adsorption capacity (insulin)
bubble point
≥1.8 bar, air with water at 23 °C
shipped in
ambient
General description
Código del filtro: HAWG
Las mezclas biológicamente inertes de acetato de celulosa y nitrato de celulosa han hecho de las membranas de filtración MF-Millipore una de las membranas más utilizadas en las aplicaciones analíticas y en investigación.
Los filtros MF-Millipore sin surfactante Triton contienen cantidades mínimas de agente humectante y un nivel más bajo de extraíbles que los filtros MF-Millipore convencionales.
Características y beneficios:
- Filtro versátil para aplicaciones de supervisión biológica y medioambiental
- Disponibles en una variedad de tamaños de poro, en colores negro o blanco, con superficie cuadriculada o lisa.
- Compatibles con los métodos de esterilización con óxido de etileno, irradiación gamma y autoclave.
Application
  • Clarificación de disoluciones acuosas
  • Eliminación de partículas
  • Análisis de partículas
  • Análisis microbiológico
  • Aislamiento de partículas similvíricas en aguas residuales
  • Agua de grado para análisis de microplásticos
  • Unión a ácidos nucleicos, incluido el eDNA
Other Notes
Instrucciones de uso
  • Retención de organismos: microorganismos
  • Modo de acción: filtración (exclusión por tamaño)
  • Aplicación: Filtración general de laboratorio
  • Indicaciones de uso: Retención o eliminación de los contaminantes biológicos
  • Instrucciones de uso: La esterilización mediante filtración de un líquido a través de una membrana con un tamaño de poro de 0,2 μm (o menor) elimina eficazmente los contaminantes biológicos, como bacterias, hongos y levaduras. Para la retención selectiva de contaminantes biológicos de mayor tamaño, puede utilizarse filtración de los líquidos a través de membranas con tamaños de poro de 0,45 μm (o mayores) para atrapar y respaldar el crecimiento de los microorganismos para su cultivo y análisis posteriores
  • Condiciones de almacenamiento: Guardar en un lugar seco lejos de una fuente de calor
  • Condiciones de eliminación: Desechar de acuerdo con la normativa federal, estatal y local aplicable.
Legal Information
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
pictograms
Flame
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Sol. 1
Storage Class
4.1B - Flammable solid hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
Visite la Librería de documentos
Cheng-Der Liu et al.
Journal of virology, 94(7) (2020-01-17)
The binding of Epstein-Barr Virus (EBV) nuclear antigen 1 (EBNA1) to the latent replication origin (oriP) triggers multiple downstream events to support virus-induced pathogenesis and tumorigenesis. Although EBV is widely recognized as a B-lymphotropic infectious agent, little is known about