Key Documents
GPWP09050
Millipore
Membrana de filtración Millipore Express PLUS
Millipore Express®, filter diam. 90 mm, hydrophilic
Sinónimos:
Membrana de filtración de PES, tamaño de poro 0,22 μm
About This Item
UNSPSC Code:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
material
plain filter
polyethersulfone membrane
white filter
Quality Level
sterility
non-sterile
feature
hydrophilic
manufacturer/tradename
Millipore Express®
Millipore
parameter
15 mL/min water flow rate at 690 mbar (10 psi)
filter diam.
90 mm
thickness
160-185 μm
impurities
≤0.5 EU/mL (LAL test, Aqueous extraction)
pore size
0.22 μm pore size
bubble point
≥1.38 bar, air with 100% IPA at 23 °C
shipped in
ambient
General description
Código del filtro: GPWP
La membrana Millipore Express PLUS proporciona filtración ultrarrápida de medios de cultivo tisular, aditivos, disoluciones tampón y otras disoluciones acuosas. Esta membrana de gran rendimiento y baja adsorción de proteínas se utiliza también en muchas de nuestras unidades de filtración estériles listas para usar.
Características y beneficios:
•La filtración ultrarrápida y el elevado rendimiento acortan la duración del proceso
•Pueden esterilizarse en autoclave, con óxido de etileno o radiación gamma para aplicaciones de esterilización mediante filtración
Aplicaciones:
Esterilización mediante filtración, filtración de disoluciones tampón, filtración de medios de cultivo de tejido
Tipo de filtro: Filtro de membrana
Application
  • Esterilización por filtración
  • Filtración de disoluciones tampón
  • Filtración de medios de cultivo de tejidos
  • Filtración de muestras para ensayos analíticos PFAS (LC-MS)
Other Notes
Instrucciones de uso
  • Retención de organismos: microorganismos
  • Modo de acción: filtración (exclusión por tamaño)
  • Aplicación: Filtración general de laboratorio
  • Indicaciones de uso: Retención o eliminación de los contaminantes biológicos
  • Instrucciones de uso: La esterilización mediante filtración de un líquido a través de una membrana con un tamaño de poro de 0,2 μm (o menor) elimina eficazmente los contaminantes biológicos, como bacterias, hongos y levaduras. Para la retención selectiva de contaminantes biológicos de mayor tamaño, puede utilizarse la filtración del líquido a través de membranas con tamaños de poro de 0,45 μm (mayores) para atrapar y dar soporte al crecimiento de los microorganismos para su cultivo y análisis consecutivos
  • Condiciones de almacenamiento: guardar en un lugar seco
  • Condiciones de eliminación: desechar de acuerdo con la normativa federal, estatal y local correspondiente.
Legal Information
MILLIPORE EXPRESS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany