Key Documents
GF301
Sigma-Aldrich
Proteína BDNF recombinante humana, sin productos de origen animal
The BDNF protein is a member of the NGF family of neurotrophic factors (also named neurotrophins) that are required for the differentiation & survival of specific neuronal subpopulations in both the central as well as the peripheral nervous system.
Sinónimos:
Brain derived neurotrophic factor, Abrineurin
About This Item
UNSPSC Code:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.77
Quality Level
assay
>98% (SDS-PAGE and HPLC)
impurities
<0.1 μg/mg protein endotoxin (<1EU/μg)
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
General description
El factor neurotrófico derivado del cerebro (BDNF) es miembro de la familia NGF de factores neurotróficos (también llamados neurotrofinas) que son necesarios para la diferenciación y la supervivencia de subpoblaciones neuronales específicas tanto en el sistema nervioso central como en el periférico. La familia de las neurotrofinas está compuesta al menos por cuatro proteínas: NGF, BDNF, NT3 y NT4/5. El BDNF ejerce sus propiedades neurotróficas a través de un receptor de superficie celular de gran afinidad denominado gp145/trkB. El BDNF se expresa como la porción C-terminal de un polipéptido precursor de 247 aminoácidos, que también contiene una secuencia señal de 18 residuos de aminoácidos y un propéptido de 110 restos de aminoácidos. El BDNF recombinante humano es un homodímero de 27,0 kDa de dos subunidades de 119 aminoácidos unidas por fuertes interacciones no covalentes.
Origen del producto: E. coli
Specificity
Reactividad cruzada
Pollo, rana, ratón, rata, hámster, conejillo de Indias, y mono
Application
Categoría de investigación
Neurociencia
Subcategoría de investigación
Factores de crecimiento y receptores
Quality
Análisis de bioactividad: determinada por su capacidad para estimular la proliferación de las células C6 de rata. La ED50 esperada para este efecto es de 0,5-1,0 μg/ml.
Physical form
El BDNF recombinante humano de origen no animal se fabrica utilizando todos los reactivos de origen no animal
El producto se filtra a través de un filtro de 0,2 micras antes de la liofilización.
Storage and Stability
Conservar a -20°C durante un máximo de 6 meses desde de la fecha de recepción.
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1